Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA017732
Sigma-Aldrich
Anti-CNNM4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ancient conserved domain- containing protein 4, Anti-Cyclin-M4, Anti-Metal transporter CNNM4
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
FSYYGTMALTSVPSDRSPAHPTPLSRSASLSYPDRTDVSTAATLAGSSNQFGSSVLGQYISDFSVRALVDLQYIKITRQQYQNGLLASRMENSPQFPIDGCTTHMENLAEKSELPVVDETTTLLNERNSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNNM4(26504)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Starożytne białko zawierające konserwowaną domenę 4 (CNNM4) zawiera wysoce konserwowaną domenę, która jest ewolucyjnie konserwowana od bakterii do ssaków. W sumie ma cztery domeny transbłonowe. CNNM4 ulega ekspresji w przewodzie pokarmowym, siatkówce nerwowej i ameloblastach rozwijającego się zęba. Kodujący ją gen znajduje się na chromosomie 2q11.
Immunogen
cyklina i domena CBS mediator transportu kationów metali dwuwartościowych 4
Zastosowanie
Anti-CNNM4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Starożytne białko zawierające domenę 4 (CNNM4) jest zaangażowane w transport jonów metali. Może usuwać niepożądane jony Mg2+, które zakłócają tworzenie kryształów w szkliwie, a tym samym utrzymywać poziom Mg2+ w surowicy. W nabłonku CNNM4 wydala wewnątrzkomórkowy Mg2+ na zewnątrz komórek w zamian za Na+. Wiąże się z enzymem fosfatazy regenerującej wątrobę (PRL), który jest regulowany w górę w złośliwych nowotworach ludzkich. Wraz z PRL, CNNM4 bierze udział w metabolizmie energetycznym i sygnalizacji kinazy białkowej aktywowanej 5′ AMP (AMPK) / mechanistycznego celu rapamycyny (mTOR). Wykazano, że mutacje w CNNM4 są związane z recesywną dystrofią czopkowo-pręcikową i amelogenesis imperfecta (zespół Jalili).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73140
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusuke Hirata et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 14731-14739 (2014-04-08)
Ancient conserved domain protein/cyclin M (CNNM) family proteins are evolutionarily conserved Mg(2+) transporters. However, their biochemical mechanism of action remains unknown. Here, we show the functional importance of the commonly conserved cystathionine-β-synthase (CBS) domains and reveal their unique binding ability
Bozena Polok et al.
American journal of human genetics, 84(2), 259-265 (2009-02-10)
Cone-rod dystrophies are inherited dystrophies of the retina characterized by the accumulation of deposits mainly localized to the cone-rich macular region of the eye. Dystrophy can be limited to the retina or be part of a syndrome. Unlike nonsyndromic cone-rod
Jeroen H F de Baaij et al.
The Journal of biological chemistry, 287(17), 13644-13655 (2012-03-09)
Recently, mutations in the cyclin M2 (CNNM2) gene were identified to be causative for severe hypomagnesemia. In kidney, CNNM2 is a basolaterally expressed protein with predominant expression in the distal convoluted tubule. Transcellular magnesium (Mg(2+)) reabsorption in the distal convoluted
David A Parry et al.
American journal of human genetics, 84(2), 266-273 (2009-02-10)
The combination of recessively inherited cone-rod dystrophy (CRD) and amelogenesis imperfecta (AI) was first reported by Jalili and Smith in 1988 in a family subsequently linked to a locus on chromosome 2q11, and it has since been reported in a
Yosuke Funato et al.
The Journal of clinical investigation, 124(12), 5398-5410 (2014-10-28)
Intracellular Mg(2+) levels are strictly regulated; however, the biological importance of intracellular Mg(2+) levels and the pathways that regulate them remain poorly understood. Here, we determined that intracellular Mg(2+) is important in regulating both energy metabolism and tumor progression. We