Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA017437
Sigma-Aldrich
Anti-CTPS2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CTP synthase 2, Anti-CTP synthetase 2, Anti-UTP--ammonia ligase 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GVCLGMQLAVIEFARNCLNLKDADSTEFRPNAPVPLVIDMPEHNPGNLGGTMRLGIRRTVFKTENSILRKLYGDVPFIEERHRHRFEVNPNLIKQFEQNDLSFVGQDVDGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTPS2(56474)
Opis ogólny
Syntetaza trifosforanu cytydyny 2 (CTPS2), zmapowana na ludzkim chromosomie Xp22, koduje enzym CTPS 2, który ulega wszechobecnej ekspresji. Syntetaza trifosforanu cytydyny 2 jest izoenzymem hCTPS. Wykazuje 50% identyczności z drożdżowymi izoformami CTPS. CTPS składa się z 525-630 reszt aminokwasowych wraz z domeną syntetazy i domeną glutaminazy.
Immunogen
CTP synthase 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CTPS2 antibody produced in rabbit has been used in western blotting. All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Syntetaza trifosforanu cytydyny (CTPS) działa jako enzym ograniczający szybkość syntezy trifosforanu cytydyny zarówno ze szlaków de novo, jak i urydyny. Nukleotydy cytydyny odgrywają istotną rolę w różnych procesach metabolicznych i stanowią prekursor do syntezy kwasów nukleinowych i fosfolipidów. Zmniejszenie ekspresji syntazy trifosforanu cytozyny 2 zwiększa oporność komórek raka jelita grubego na 5-fluorouracyl.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74008
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a cDNA encoding an isoform of human CTP synthetase.
Van kuilenburg AB
Biochimica et Biophysica Acta, 1492(2-3), 548-552 (2000)
Low cytosine triphosphate synthase 2 expression renders resistance to 5-fluorouracil in colorectal cancer.
Tan WL
Cancer Biology & Therapy, 11(6), 599-608 (2011)
CTP synthase 1 deficiency in humans reveals its central role in lymphocyte proliferation.
Martin E
Nature, 510(7504), 288-292 (2014)
Regulation of human cytidine triphosphate synthetase 2 by phosphorylation.
Kassel KM
The Journal of Biological Chemistry, 285(44), 33727-33736 (2010)
Crystal structure of Escherichia coli cytidine triphosphate synthetase, a nucleotide-regulated glutamine amidotransferase/ATP-dependent amidoligase fusion protein and homologue of anticancer and antiparasitic drug targets.
Endrizzi JA
Biochemistry, 43(21), 6447-6463 (2004)