Merck
HPA017335
Sigma-Aldrich
Anti-RBM5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein G15, Anti-RNA-binding motif protein 5, Anti-RNA-binding protein 5, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-9, Anti-Tumor suppressor LUCA15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
WSSTQSQSGEGGSVDYSYLQPGQDGYAQYAQYSQDYQQFYQQQAGGLESDASSASGTAVTTTSAAVVSQSPQLYNQTSNPPGSPTEEAQPSTSTSTQAPAASPTGVVPGTKYAVPDTSTYQYDESSGYYY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM5(10181)
Opis ogólny
Białko 5 z motywem wiążącym RNA (RBM5) jest genem supresorowym nowotworu zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 3p21.3. U ludzi ulega on silnej ekspresji w dorosłej grasicy.
Immunogen
RNA-binding protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 5 z motywem wiążącym RNA (RBM5) jest zaangażowane w regulację mitochondrialnych szlaków apoptotycznych. Posiada właściwości hamowania wzrostu w ludzkim raku płuc, raku piersi, guzach nerek, włókniakomięsaku i komórkach krwiotwórczych. Badania pokazują, że region uchwytu RBM5 jest usuwany w dużej liczbie ludzkich nowotworów. W różnych badaniach stwierdzono, że RBM5 może być potencjalnym biomarkerem lub celem w diagnostyce i chemioterapii raka płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71232
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renaud Pourpre et al.
Scientific reports, 12(1), 21961-21961 (2022-12-20)
L. monocytogenes causes listeriosis, a foodborne disease that is particularly dangerous for immunocompromised individuals and fetuses. Several virulence factors of this bacterial pathogen belong to a family of leucine-rich repeat (LRR)-containing proteins called internalins. Among these, InlP is known for
Lijing Zhao et al.
World journal of surgical oncology, 10, 247-247 (2012-11-20)
Recent studies have indicated that the nuclear RNA-binding protein RBM5 has the ability to modulate apoptosis and suppress tumor growth. The aim of this study is to investigate the expression of RBM5 in human prostate cancer and its mechanism of
Chen Shao et al.
World journal of surgical oncology, 10, 160-160 (2012-08-08)
The loss of tumor suppressor gene (TSG) function is a critical step in the pathogenesis of human lung cancer. RBM5 (RNA-binding motif protein 5, also named H37/LUCA-15) gene from chromosome 3p21.3 demonstrated tumor suppressor activity. However, the role of RBM5
Yue Sun et al.
Nucleic acids research, 45(14), 8524-8540 (2017-06-07)
Mutations in the spliceosomal RNA binding protein RBM10 cause TARP syndrome and are frequently observed in lung adenocarcinoma (LUAD). We have previously shown that RBM10 enhances exon skipping of its target genes, including its paralog RBM5. Here, we report that