Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA017243
Sigma-Aldrich
Anti-PXYLP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-ACPL2, Anty-FLJ23751
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
STPKNGMSSKSRKRIMPDPVTEPPVTDPVYEALLYCNIPSVAERSMEGHAPHHFKLVSVHVFIRHGDRYPLYVIPKTKRPEIDCTLVANRKPYHPKLEAFISHMSKGSGASFESPLNSLPLYPNHP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACPL2(92370)
Opis ogólny
ACPL2 (acid phosphatase-like protein 2) jest białkiem transmembranowym typu II zlokalizowanym w ciałach Golgiego. Ulega wszechobecnej ekspresji w kilku ludzkich tkankach, takich jak śledziona i wątroba płodu, łożysko, trzustka, nerki, grasica i okrężnica.
Immunogen
Fosfataza 2-fosfoksylozy 1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACPL2 (acid phosphatase-like protein 2) odgrywa istotną rolę w regulacji biosyntezy GAG (glikozaminoglikanów). Bierze udział w 2-O-defosforylacji ksylozy w regionie wiązania glikozaminoglikanu z białkiem proteoglikanów, a następnie kontroluje liczbę dojrzałych łańcuchów glikozaminoglikanu (GAG) proteoglikanów.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72077
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiyasu Koike et al.
The Journal of biological chemistry, 289(10), 6695-6708 (2014-01-16)
Recently, we demonstrated that FAM20B is a kinase that phosphorylates the xylose (Xyl) residue in the glycosaminoglycan-protein linkage region of proteoglycans. The phosphorylation of Xyl residues by FAM20B enhances the formation of the linkage region. Rapid dephosphorylation is probably induced