Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017206
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAM kinase-GR, Anti-CaMK IV, Anti-Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GIITYILLCGFEPFYDERGDQFMFRRILNCEYYFISPWWDEVSLNAKDLVRKLIVLDPKKRLTTFQALQHPWVTGKAANFVHMDTAQKKLQEFNARRKLKAAVKAVVASSRLGSASSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK4(814)
Immunogen
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CAMK4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CAMK4 (kinaza białkowa IV zależna od wapnia/kalmoduliny) jest wielofunkcyjną kinazą białkową serynowo-treoninową należącą do rodziny CaMK. Jest to cząsteczka czujnika Ca2+, która wchodzi do jądra poprzez białko adapterowe, importynę-α. Wiąże się i aktywuje białko CREB (calcium response-element binding) poprzez fosforylację w celu regulacji transkrypcji genów. Może również kontrolować alternatywny splicing poprzez interakcję z białkiem rybonukleinowym L. Hipokamp i móżdżek OUN (ośrodkowy układ nerwowy), które są odpowiedzialne za długotrwałą depresję (LTD), wzrost dendrytyczny i nabywanie wspomnień, są regulowane przez CAMK4. Kontroluje również fosforylację protamin podczas spermatogenezy, w zakresie kontrolowania ruchliwości ludzkich plemników. Dlatego mutacja w CAMK4 powoduje niepłodność u mężczyzn z powodu nieprawidłowej aktywności nasienia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71434
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benjamin J Harrison et al.
The Journal of comparative neurology, 522(2), 308-336 (2013-07-03)
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase 4 (gene and transcript: CaMK4; protein: CaMKIV) is the nuclear effector of the Ca(2+) /calmodulin kinase (CaMK) pathway where it coordinates transcriptional responses. However, CaMKIV is present in the cytoplasm and axons of subpopulations of neurons, including
A Khattri et al.
International journal of andrology, 35(6), 810-818 (2012-08-18)
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV (CAMK4) is a multifunctional serine/threonine protein kinase, which plays an important role in the spermatogenesis by phosphorylating protamines. It has been shown to be involved in the regulation of human sperm motility. Moreover, the Camk4 knockout