Merck
HPA017068
Sigma-Aldrich
Anti-PNKD antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-myofibrillogenesis regulator 1 isoform 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
REVDKDRVKQMKARQNMRLSNTGEYESQRFRASSQSAPSPDVGSGVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNKD(25953)
Immunogen
Probable hydrolase PNKD recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PNKD antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PNKD (Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia) to nowe białko mięśniowe ulegające ekspresji w ludzkich mięśniach szkieletowych i sercu. Jest ono zaangażowane w miofibrylogenezę. Funkcjonuje jako aparat kurczliwy mięśnia i bezpośrednio wiąże się z regulacyjnym łańcuchem lekkim miozyny, miomesiną i β-enolazą. Wiążąc się, tworzy kompleksy wielobiałkowe w pobliżu aparatu kurczliwego mięśni. Mutacja w genie PNKD powoduje napadowe dyskinezy niekinezygenne (PNKD) połączone z atakami ruchów mimowolnych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71928
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shirley Rainier et al.
Archives of neurology, 61(7), 1025-1029 (2004-07-21)
Paroxysmal dystonic choreoathetosis (PDC) is characterized by attacks of involuntary movements that occur spontaneously while at rest and following caffeine or alcohol consumption. Previously, we and others identified a locus for autosomal dominant PDC on chromosome 2q33-2q35. To identify the
Jing Guo et al.
World journal of gastroenterology, 18(38), 5434-5441 (2012-10-20)
To investigate the expression of myofibrillogenesis regulator-1 (MR-1) in relation to clinicopathological parameters and postoperative survival in a group of Chinese patients with gastric cancer. In our previous study of human whole-genome gene expression profiling, the differentially expressed genes were