Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA016970
Sigma-Aldrich
Anti-PDE6A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-PDEA, Anty-RP43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
sekwencja immunogenna
TLMESLTQFLGWSVLNPDTYESMNKLENRKDIFQDIVKYHVKCDNEEIQKILKTREVYGKEPWECEEEELAEILQAELPDADKYEINKFHFSDLPLTELELVKCGIQMYYELKVVDKFHIPQEALVRFMYSLSKGYRKITYHN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE6A(5145)
Opis ogólny
PDE6 (fosfodiesteraza 6A) jest podjednostką α pręcikowej fosfodiesterazy cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP). Jest to specyficzne dla fotoreceptorów białko heterotetrameryczne z dwiema podjednostkami katalitycznymi α i β oraz dwiema podjednostkami regulacyjnymi γ.
Immunogen
Rod cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase subunit alpha recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PDE6A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PDE6A (fosfodiesteraza 6A) bierze udział w utrzymywaniu wewnątrzkomórkowego poziomu cGMP poprzez kaskadę fototransdukcji wzrokowej. Mutacja w PDE6A powoduje autosomalne recesywne zaburzenie, barwnikowe zapalenie siatkówki (RP).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70477
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen H Tsang et al.
American journal of ophthalmology, 146(5), 780-788 (2008-08-30)
To develop a systematic approach for the molecular diagnosis of retinitis pigmentosa (RP) and to report new genotype-phenotype correlations for phosphodiesterase 6 (PDE6)-based RP mutations. Clinical and molecular studies on a retrospective case series. We screened 40 unrelated RP patients
Identification of a novel mutation in the human PDE6A gene in autosomal recessive retinitis pigmentosa: homology with the nmf28/nmf28 mice model.
M Corton et al.
Clinical genetics, 78(5), 495-498 (2010-11-03)
Sara Kiflemariam et al.
PloS one, 7(3), e32927-e32927 (2012-03-14)
Tissue localization of gene expression is increasingly important for accurate interpretation of large scale datasets from expression and mutational analyses. To this end, we have (1) developed a robust and scalable procedure for generation of mRNA hybridization probes, providing >95%
T P Dryja et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 40(8), 1859-1865 (1999-07-07)
To determine the mutation spectrum of the PDE6A gene encoding the alpha subunit of rod cyclic guanosine monophosphate (cGMP)phosphodiesterase and the proportion of patients with recessive retinitis pigmentosa (RP) due to mutations in this gene. The single-strand conformation polymorphism (SSCP)
Questions
  1. Hello! what is it? is it eye drops or is it gene therapy for pde6a retinitis pigmentosa?
    1 answer
    1. This is an Anti-PDE6A antibody used to detect phosphodiesterase 6A in research applications such as western blotting and immunohistochemistry. The product is intended for research use only. It is not suitable for therapeutic use.