Kluczowe dokumenty
HPA016966
Sigma-Aldrich
Anti-LIPG antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EDL, Anti-EL, Anti-Endothelial cell-derived lipase, Anti-Endothelial lipase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
KLHKPKATQTEVKPSVRFNLRTSKDPEHEGCYLSVGHSQPLEDCSFNMTAKTFFIIHGWTMSGIFENWLHKLVSALHTREKDANVVVVDWLPLAHQLYTDAVNNTRVVGHSIARMLDWLQEKDDFSLGNVHLIGYS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIPG(9388)
Opis ogólny
LIPG (lipaza śródbłonkowa) jest ważnym członkiem rodziny genów lipazy trójglicerydowej i podrodziny lipaz. Składa się z N-końcowej i C-końcowej domeny strukturalnej połączonej regionem zawiasowym. W domenie N-końcowej zawiera katalityczną triadę seryny, kwasu asparaginowego i histydyny. Triada katalityczna jest pokryta pokrywką, która posiada specyficzność substratową dla substratów triglicerydowych lub fosfolipidowych. Lipaza pochodząca ze śródbłonka ulega ekspresji w łożysku, wątrobie, płucach, jajnikach, nerkach, tarczycy i jądrach.
Immunogen
Endothelial lipase Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LIPG (lipaza śródbłonkowa) bierze udział w katabolizmie lipoprotein w osoczu. C-końcowa domena LIPG wiąże się z trójglicerydami, lipazą lipoproteinową, lipazą wątrobową i fosfolipidami w lipoproteinach osocza. Bezpośrednio wiąże się z lipoproteinami proteoglikanów siarczanu heparanu i hydrolizuje trójglicerydy i fosfatydylocholinę w określonych pozycjach.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70204
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Hirata et al.
The Journal of biological chemistry, 274(20), 14170-14175 (1999-05-13)
A new lipoprotein lipase-like gene has been cloned from endothelial cells through a subtraction methodology aimed at characterizing genes that are expressed with in vitro differentiation of this cell type. The conceptual endothelial cell-derived lipase protein contains 500 amino acids
Mary G McCoy et al.
Journal of lipid research, 43(6), 921-929 (2002-05-29)
Endothelial lipase (EL) is a new member of the triglyceride lipase gene family previously reported to have phospholipase activity. Using radiolabeled lipid substrates, we characterized the lipolytic activity of this enzyme in comparison to lipoprotein lipase (LPL) and hepatic lipase
Nathalie Griffon et al.
The Journal of biological chemistry, 284(35), 23322-23330 (2009-07-02)
Endothelial lipase (EL) is a member of a subfamily of lipases that act on triglycerides and phospholipids in plasma lipoproteins, which also includes lipoprotein lipase and hepatic lipase. EL has a tropism for high density lipoprotein, and its level of