Kluczowe dokumenty
HPA016960
Sigma-Aldrich
Anti-GALK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Galactokinase antibody produced in rabbit, Anti-Galactose kinase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MGQKGHALLIDCRSLETSLVPLSDPKLAVLITNSNVRHSLASSEYPVRRRQCEEVARALGKESLREVQLEELEAARDLVSKEGFRRARHVVGEIRRTAQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GALK1(2584)
Immunogen
Galactokinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GALK1 (Galaktokinaza 1) jest potencjalnym członkiem nadrodziny małocząsteczkowych kinaz GHMP. Składa się z dwóch domen, długiej strefy α-helisy po stronie N-końcowej, otoczonej sześcioniciowym mieszanym arkuszem β, domeny C-końcowej z sześcioma α-helisami i dwiema warstwami antyrównoległego arkusza β, który odgrywa kluczową rolę w metabolizmie galaktozy poprzez szlak Leloir. Katalizuje drugi etap fosforylacji grupy hydroksylowej C-1 α-D-galaktozy w sposób zależny od MgATP. Mutacja w genie GALK1 powoduje galaktozemię typu II połączoną z uszkodzeniem nerek, wątroby i/lub mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71381
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James B Thoden et al.
The Journal of biological chemistry, 280(10), 9662-9670 (2004-12-14)
Galactokinase functions in the Leloir pathway for galactose metabolism by catalyzing the MgATP-dependent phosphorylation of the C-1 hydroxyl group of alpha-D-galactose. The enzyme is known to belong to the GHMP superfamily of small molecule kinases and has attracted significant research
M Hunter et al.
Human mutation, 17(1), 77-78 (2001-01-04)
Galactokinase deficiency is an inborn error of galactose metabolism whose major clinical manifestation is the development of cataracts during the first months of life. Only 20 mutations have been reported to date and understanding of the functionally important domains of