Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA016812
Sigma-Aldrich
Anti-RNF41 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-NRDP1, Anty-SBBI03
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DAVLQAVIKRSLVESGCPASIVNELIENAHERSWPQGLATLETRQMNRRYYENYVAKRIPGKQAVVVMACENQHMGDDMVQEPGLVMIFAHGVEEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF41(10193)
Opis ogólny
RNF41 (Ring finger protein 41) jest ligazą ubikwityny E3 składającą się z domeny palca RING, w tym ErbB3 i Parkin.
Immunogen
białko palca pierścieniowego 41, ligaza białek ubikwityny E3
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RNF41 (Ring finger protein 41) bierze udział w kontrolowaniu aktywności kilku białek podczas wzrostu komórek, apoptozy i stresu oksydacyjnego. Ponadto odgrywa potencjalną rolę w progresji nowotworu i patogenezie choroby Parkinsona. Działa jako białko proapoptotyczne w ludzkim glejaku, spowalniając apoptozę komórek. Pogarsza tempo progresji nowotworu poprzez niski wskaźnik apoptozy. Sugeruje się, że RNF41 może odgrywać ważną rolę regulacyjną w rozwoju ludzkiego glejaka. Ma również wpływ na degradację ErbB3, w której pośredniczy RNF41, co opóźnia wzrost komórek raka jelita grubego (CRC). Badania wykazały również, że zmniejszona ekspresja RNF41 w CRC może promować progresję nowotworu, co wskazuje, że jest to nowy cel w terapii CRC.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73761
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hang Lu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(9), 8639-8643 (2014-05-29)
The molecular mechanism underlying the proliferation of colorectal cancer (CRC) cells is not completely understood. Here, we found that the level of neuregulin receptor degradation protein-1 (Nrdp1) E3 ubiquitin ligase was significantly decreased in CRC tissues, compared with the adjacent
Hengliang Shi et al.
IUBMB life, 66(10), 704-710 (2014-10-31)
Ubiquitin ligase Nrdp1 (neuregulin receptor degradation protein 1) plays important roles in multiple physiological process because it can ubiquitinate various substrates such as ErbB3, BRUCE, MyD88, C/EBPβ, and Parkin, and so forth. In addition to the physiological function, it was
An Zhou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 410(4), 771-774 (2011-06-23)
Nrdp1 is a RING finger containing ubiquitin E3 ligase that interacts with and modulates activity of multiple proteins, including ErbB3 and Parkin, a causative protein for early onset recessive juvenile parkinsonism (AR-JP). To investigate the functions of Nrdp1, we have
Kirsteen M Tullett et al.
eLife, 9 (2020-12-03)
The dendritic cell receptor Clec9A facilitates processing of dead cell-derived antigens for cross-presentation and the induction of effective CD8+ T cell immune responses. Here, we show that this process is regulated by E3 ubiquitin ligase RNF41 and define a new