Kluczowe dokumenty
HPA016744
Sigma-Aldrich
Anti-RAPH1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 9 protein, Anti-Lamellipodin, Anti-PREL-2, Anti-Proline-rich EVH1 ligand 2, Anti-Protein RMO1, Anti-RAPH1, Anti-Ras-associated and pleckstrin homology domains-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QLSDEEIDHGAEEDSDKEDQDLDKMFGAWLGELDKLTQSLDSDKPMEPVKRSPLRQETNMANFSYRFSIYNLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAPH1(65059)
Immunogen
Ras-associated and pleckstrin homology domains-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAPH1 (Ras association (RalGDS/AF-6) and pleckstrin homology domains 1) koduje białko adaptorowe określane jako białko lamelipodyny (Lpd) składające się z tandemowej domeny RA-PH. Lpd bierze udział w ruchliwości komórkowej i wypukłości lamelipodialnej. Wiąże się z białkami Ena/VASPs podczas montażu cytoszkieletu aktynowego. Doniesiono, że Lpd może być również zaangażowany w szlak sygnałowy GTPazy Ras.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74657
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sasagu Kurozumi et al.
Breast cancer research and treatment, 172(1), 61-68 (2018-07-30)
Ras association and pleckstrin homology domains 1 (RAPH1) is involved in cytoskeleton regulation and re-epithelialisation in invasive carcinoma and, therefore, may play a key role in carcinogenesis and metastasis. We, herein, investigated the biological and clinical significance of RAPH1 in
Meire S Batistela et al.
Molecular biology reports, 40(12), 6613-6617 (2013-09-24)
Lamellipodin protein (Lpd), encoded by the RAPH1 gene, modulates the assembly of actin cytoskeleton through its binding to the Ena/VASPs proteins, and acts in cellular motility and lamelipodial protrusion. The region where RAPH1 gene is located (2q33) is deleted in
Jamie S Lin et al.
PloS one, 12(9), e0184575-e0184575 (2017-09-08)
ADP-ribosylation factor 6 (ARF6) is a small GTPase necessary for regulating cellular structure, motility, and vesicle trafficking. In several cellular systems, ARF6 was shown to regulate actin dynamics in coordination with Rac1, a Rho small GTPase. We examined the function
Yu-Chung Chang et al.
Protein & cell, 4(3), 211-219 (2013-03-14)
The adapter protein Lamellipodin (Lpd) plays an important role in cell migration. In particular, Lpd mediates lamellipodia formation by regulating actin dynamics via interacting with Ena/VASP proteins. Its RA-PH tandem domain configuration suggests that like its paralog RIAM, Lpd may
Georgi Dimchev et al.
Journal of cell science, 133(7) (2020-02-26)
Efficient migration on adhesive surfaces involves the protrusion of lamellipodial actin networks and their subsequent stabilization by nascent adhesions. The actin-binding protein lamellipodin (Lpd) is thought to play a critical role in lamellipodium protrusion, by delivering Ena/VASP proteins onto the