Merck
HPA015914
Sigma-Aldrich
Anti-CISD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ERIS, Anti-WFS2, Anty-Miner1, Anty-NAF-1, Anty-ZCD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
PKKKQQKDSLINLKIQKENPKVVNEINIEDLCLTKAAYCRCWRSKTFPACDGSHNKHNELTGDNVGPLILKKKEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CISD2(493856)
Powiązane kategorie
Immunogen
CDGSH iron sulfur domain-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Domena siarki żelaza CDGSH 2 (CISD2) jest homodimerem zlokalizowanym w retikulum endoplazmatycznym i jest ważna dla zdrowia i długowieczności. Gen ten jest konserwowany i funkcjonuje w celu kontrolowania długości życia ssaków. Jest związany z regulacją i proliferacją ludzkiego raka piersi i może służyć jako biomarker wczesnego stadium progresji raka szyjki macicy. Mutacja w tym genie może powodować zespół Wolframa 2 (WFS2), który jest związany z wczesnym zanikiem nerwu wzrokowego, cukrzycą, głuchotą i skróconą długością życia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72043
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Merav Darash-Yahana et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(39), 10890-10895 (2016-09-14)
Iron-sulfur (Fe-S) proteins are thought to play an important role in cancer cells mediating redox reactions, DNA replication, and telomere maintenance. Nutrient-deprivation autophagy factor-1 (NAF-1) is a 2Fe-2S protein associated with the progression of multiple cancer types. It is unique
Luxin Liu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(9), 183-183 (2014-08-20)
The CDGSH iron sulfur domain2 (CISD2) is an evolutionarily conserved gene. It functions to control mammalian life span and regulate human breast cancer cells proliferation. However, the characteristics of CISD2 expression and its clinical/prognostic significance are unclear in human tumor.
Shih-Miao Li et al.
Scientific reports, 7(1), 11893-11893 (2017-09-21)
CISD2 is a redox-sensitive gene critical for normal development and mitochondrial integrity. CISD2 was known to have aberrant expression in several types of human cancers. However, its relation with lung cancer is still not clear. In this study we found
Andrea R Conlan et al.
Journal of molecular biology, 392(1), 143-153 (2009-07-08)
The endoplasmic reticulum protein Miner1 is essential for health and longevity. Mis-splicing of CISD2, which codes for Miner1, is causative in Wolfram Syndrome 2 (WFS2) resulting in early onset optic atrophy, diabetes mellitus, deafness and decreased lifespan. In knock-out studies