Merck
HPA015830
Sigma-Aldrich
Anti-RBBP9 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B5T overexpressed gene protein, Anti-Bog protein, Anti-RBBP-10, Anti-Retinoblastoma-binding protein 10, Anti-Retinoblastoma-binding protein 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MASPSKAVIVPGNGGGDVTTHGWYGWVKKELEKIPGFQCLAKNMPDPITARESIWLPFMETELHCDEKTIIIGHSSGAIAAMRYAETHRVYAIVLVSAYTSDLGDENERAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBBP9(10741)
Immunogen
Putative hydrolase RBBP9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Pozorna hydrolaza RBBP9 jest enzymem kodowanym przez gen RBBP9 u ludzi i ulega ekspresji w tkankach prawidłowych i złośliwych. Jest to białko związane z nowotworem i funkcjonuje jako partner interakcyjny dla białka podatności na retinoblastomę (Rb). Jest niezbędna dla nowotworów trzustki, wpływa na kontrolę cyklu komórkowego. Działa jako związana z nowotworem hydrolaza serynowa zaangażowana w szlak sygnałowy TGF-β, a jej aktywność bierze udział w rozwoju raka trzustki. Przezwycięża również sygnalizację antyproliferacyjną, w której pośredniczy TGF-β, poprzez zmniejszenie fosforylacji Smad2/3 i działa jako niezbędny supresor sygnalizacji TGF-β, która jest niezbędna do ekspresji E-kadheryny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73680
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey M Vorobiev et al.
Protein and peptide letters, 19(2), 194-197 (2011-09-22)
Human retinoblastoma binding protein 9 (RBBP9) is an interacting partner of the retinoblastoma susceptibility protein (Rb). RBBP9 is a tumor-associated protein required for pancreatic neoplasia, affects cell cycle control, and is involved in the TGF-β signalling pathway. Sequence analysis suggests
David J Shields et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(5), 2189-2194 (2010-01-19)
Pancreatic cancer is one of the most lethal malignancies. To discover functionally relevant modulators of pancreatic neoplasia, we performed activity-based proteomic profiling on primary human ductal adenocarcinomas. Here, we identify retinoblastoma-binding protein 9 (RBBP9) as a tumor-associated serine hydrolase that