Merck
HPA015801
Sigma-Aldrich
Anti-NSD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KMT3G, MMSET, WHSC1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SANGKTPSCEVNRECSVFLSKAQLSSSLQEGVMQKFNGHDALPFIPADKLKDLTSRVFNGEPGAHDAKLRFESQEMKGIGTPPNTTPIKNGSPEIKLKITKTYMNGKPLFESSICGD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WHSC1(7468)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
WHSC1 jest onkogenem, który reguluje adhezję komórek, postęp cyklu komórkowego i transformację złośliwą w szpiczaku mnogim. Gen ten moduluje również odpowiedź komórkową na uszkodzenia DNA i hamuje syntezę mRNA IL-5. Utrata WHSC1 została powiązana z zespołem Wolfa-Hirschhorna. Przeciwciało anty-WHSC1 jest specyficzne dla WHSC1 u ludzi.
Immunogen
białko wiążące receptor jądrowy z domeną SET 2 rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-WHSC1 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige. Przeciwciało anty-WHSC1 jest odpowiednie do stosowania w immunofluorescencji pośredniej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73693
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peixin Dong et al.
Oncotarget, 9(33), 23253-23263 (2018-05-26)
Although the oncogene MMSET (also known as NSD2 or WHSC1) has an essential role in malignancies, its impact on human endometrial cancer (EC) metastasis and the molecular mechanism of MMSET regulation are largely unknown. We report that MMSET was markedly
Heidi Rye Hudlebusch et al.
British journal of haematology, 130(5), 700-708 (2005-08-24)
The frequently detected t(4;14)(p16.3;q32) translocation in multiple myeloma (MM) results in a dysregulation of two potential oncogenes: multiple myeloma SET domain (MMSET) and fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). As the expression of FGFR3 is undetectable in 30% of the
C G Garlisi et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 24(1), 90-98 (2001-01-12)
Human interleukin (IL)-5 gene transcription is regulated by several transcription factor binding sites, including CLE 0, GATA, and a region from position -123 to -92 known as response element (RE)-II. By expression cloning, a partial protein was identified that bound
Jose L R Brito et al.
Haematologica, 94(1), 78-86 (2008-12-09)
The recurrent immunoglobulin translocation, t(4;14)(p16;q32) occurs in 15% of multiple myeloma patients and is associated with poor prognosis, through an unknown mechanism. The t(4;14) up-regulates fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) and multiple myeloma SET domain (MMSET) genes. The involvement
Ildiko Hajdu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(32), 13130-13134 (2011-07-27)
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a malformation syndrome associated with growth retardation, mental retardation, and immunodeficiency resulting from a hemizygous deletion of the short arm of chromosome 4, called the WHS critical region (WHSC). The WHSC1 gene is located in this