Kluczowe dokumenty
HPA015705
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF330 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nucleolar autoantigen 36, Anti-Nucleolar cysteine-rich protein, Anti-Zinc finger protein 330
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SCQVLEAETFKCVSCNRLGQHSCLRCKACFCDDHTRSKVFKQEKGKQPPCPKCGHETQETKDLSMSTRSLKFGRQTGGEEGDGASGYDAYWKNLSSDKYGDTSYHD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF330(27309)
Powiązane kategorie
Immunogen
Zinc finger protein 330 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko palca cynkowego 330 jest białkiem kodowanym przez gen ZNF330 u ludzi i jest mapowane na chromosomie 4q31.1-->q31.2. Stwierdzono, że jest ono zlokalizowane w jąderku i mitochondriach komórek ssaków, ze względu na jego sygnał lokalizacji jąderkowej (NoLS), który jest wysoce konserwowany. Białko to jest wysoce konserwatywne i składa się z domeny bogatej w cysteinę. Podczas indukcji apoptozy ulega translokacji z mitochondriów do cytoplazmy i pomaga w uwalnianiu cytochromu c.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72583
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ivan S de Melo et al.
PloS one, 8(3), e59065-e59065 (2013-03-22)
NOA36/ZNF330 is an evolutionarily well-preserved protein present in the nucleolus and mitochondria of mammalian cells. We have previously reported that the pro-apoptotic activity of this protein is mediated by a characteristic cysteine-rich domain. We now demonstrate that the nucleolar localization
J Bolívar et al.
Cytogenetics and cell genetics, 93(3-4), 234-238 (2001-08-31)
We have recently described a novel zinc finger cDNA, ZNF330, which was immunologically characterized as a new human autoantigen, highly conserved during evolution from nematodes to humans. The protein was found at the nucleolus and the cytoplasm in interphase and
Ivan S de Melo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1876-1885 (2009-11-10)
Translocations of regulator proteins from or to the mitochondria are key events in apoptosis regulation. NOA36/ZNF330 is a highly evolutionary conserved protein with a characteristic cystein-rich domain. In this work we address its mitochondrial localization and we demonstrate that a