Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA015663
Sigma-Aldrich
Anti-CD163L1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD163 antigen-like 1, Anti-CD163b antigen, Anti-Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160 precursor
Wybierz wielkość
100 μL
1340,00 zł
1340,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
1340,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LRVSTRRRGSLEENLFHEMETCLKREDPHGTRTSDDTPNHGCEDASDTSLLGVLPASEAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-CD163L1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko receptora zmiatacza CD163 (znane również jako M160) jest kodowane przez gen M160 i jest mapowane na ludzkim chromosomie 12p13.3. Należy do bogatej w cysteinę nadrodziny receptorów zmiataczy i ulega ekspresji w linii komórkowej monocytów lub makrofagów. Działa jako kluczowy mediator wejścia dla wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72966
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Víctor D Cuevas et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(5), 2070-2081 (2017-01-18)
Macrophage phenotypic and functional heterogeneity derives from tissue-specific transcriptional signatures shaped by the local microenvironment. Most studies addressing the molecular basis for macrophage heterogeneity have focused on murine cells, whereas the factors controlling the functional specialization of human macrophages are
Hanne Van Gorp et al.
Journal of virology, 84(6), 3101-3105 (2009-12-25)
Scavenger receptor CD163 is a key entry mediator for porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). To identify the CD163 protein domains involved in PRRSV infection, deletion mutants and chimeric mutants were created. Infection experiments revealed that scavenger receptor cysteine-rich
Assignment of CD163B, the gene encoding M160, a novel scavenger receptor, to human chromosome 12p13.3 by in situ hybridization and somatic cell hybrid analysis.
C M Stover et al.
Cytogenetics and cell genetics, 90(3-4), 246-247 (2000-12-22)
Jesper B Moeller et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(5), 2399-2409 (2012-01-27)
CD163-L1 belongs to the group B scavenger receptor cysteine-rich family of proteins, where the CD163-L1 gene arose by duplication of the gene encoding the hemoglobin scavenger receptor CD163 in late evolution. The current data demonstrate that CD163-L1 is highly expressed
J Gronlund et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(11), 6406-6415 (2000-11-22)
We report the cloning of a novel human type I cell surface Ag mainly expressed by macrophages. The primary structure was established by molecular cloning, which yielded a 4579-bp cDNA sequence encoding a polypeptide chain of 1453 amino acid residues