Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA015649
Sigma-Aldrich
Anti-RTN3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NSP-like protein II, Anti-NSPLII, Anti-Neuroendocrine-specific protein-like 2, Anti-Reticulon-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
VPQVKQQTDKSSDCITKTTGLDMSEYNSEIPVVNLKTSTHQKTPVCSIDGSTPITKSTGDWAEASLQQENAITGKPVPDSLNSTKEFSIKGVQGNMQKQDDTLAELPGSPPEKCDSLGSGVATVKVVLPDDHLKDEMDW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTN3(10313)
Immunogen
Reticulon-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Retikulon-3 jest białkiem kodowanym przez gen RTN3 u ludzi i należy do rodziny retikulonów. Stwierdzono, że białko to oddziałuje z BACE1 (β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1), a jego aktywność generująca Aβ jest hamowana. Może działać jako białko kandydujące w regulacji patogenezy miażdżycy (AS) i choroby Alzheimera. Może być również zaangażowane w transport aksonalny (wzrost tego białka powoduje jego nierównowagę) i jego akumulację w obrzęku neuronów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72723
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Binghua Li et al.
Scientific reports, 7(1), 5517-5517 (2017-07-19)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the leading cause of cancer-related death worldwide, because recurrence often occurs in most HCC patients undergoing hepatectomy. It is necessary to identify patients with high risk for recurrence and adopt effective therapies. An obstacle to monitor
Sahl Khalid Bedri et al.
PloS one, 14(5), e0217208-e0217208 (2019-05-30)
Multiple sclerosis (MS) treatment options have improved significantly over the past decades, but the consequences of MS can still be devastating and the needs for monitoring treatment surveillance are considerable. In the current study we used affinity proteomics technology to
Wataru Araki et al.
Current Alzheimer research, 10(2), 135-142 (2012-06-30)
Inhibition of the β-secretase, BACE1, which cleaves amyloid precursor protein (APP) to produce β-amyloid protein (Aβ), is thought to be a feasible therapeutic strategy for Alzheimer's disease. Reticulon (RTN) proteins such as RTN3 have been identified as membrane proteins that
Yaqin Chen et al.
Molecular and cellular biochemistry, 361(1-2), 67-70 (2011-10-04)
The recruitment of monocytes to arterial wall and their transformation into macrophages are generally accepted as important early events in the pathogenesis of atherosclerosis (AS). Our research group found Reticulon3 (RTN3), a member of the reticulon family, may be a
Qi Shi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(16), 5108-5115 (2009-04-24)
Reticulon 3 (RTN3) has been shown to mark a distinct and abundant population of dystrophic neurites named RTN3 immunoreactive dystrophic neurites (RIDNs) in patients' brains of Alzheimer disease (AD). Transgenic mice expressing RTN3 (Tg-RTN3) also spontaneously develop RIDNs. To determine