Kluczowe dokumenty
HPA015285
Sigma-Aldrich
Anti-TULP3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Tubby-like protein 3, Anti-Tubby-related protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TGTSGSATAAQPADNLLGDIDDLEDFVYSPAPQGVTVRCRIIRDKRGMDRGLFPTYYMYLEKEENQKIFLLAARKRKKSKTANYLISIDPVDLSREGESYVGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TULP3(7289)
Opis ogólny
TULP3 (tubby like protein 3) jest członkiem rodziny białek tubby-like (TULP). Rodzina ta obejmuje trzech członków, a mianowicie TULP1, 2 i 3. Białka TULP wraz z Tubby (Tub) tworzą małą rodzinę genów. TULP3 ma wszechobecny wzór ekspresji podczas rozwoju embrionalnego. Zawiera charakterystyczną konserwowaną domenę tubby obecną na jej C-końcu. Białko to jest rezydentem rzęsek. Jego N-koniec zawiera konserwowany region α-helikalny, który oddziałuje z kompleksem IFT (transport wewnątrzbłonowy) -A. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p13 i koduje białko składające się z 442 aminokwasów. U ludzi ulega on również ekspresji w tarczycy, jajnikach, jądrach i rdzeniu kręgowym.
Immunogen
Tubby-related protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TULP3 (tubby like protein 3) odgrywa istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu komórek neuronalnych. Wchodzi w interakcje z białkami rdzeniowymi, IFT122, IFT140 i WDR19 (WD repeat domain 19), kompleksu IFT (Intraflagellar transport) -A. Powoduje to przemieszczanie się receptorów GPCR (receptorów sprzężonych z białkiem G) do rzęsek. Badania przeprowadzone na zarodkach myszy wykazały, że białko to jest negatywnym regulatorem sygnalizacji hedgehog (Hh), a TULP3, w połączeniu z IFT-A, reguluje modelowanie cewy nerwowej. Jest ono silnie regulowane w górę w gruczolakoraku trzustki i może być zaangażowane w jego progresję. W związku z tym białko to może służyć jako marker określający rokowanie w gruczolakoraku trzustki.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73678
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P M Nishina et al.
Genomics, 54(2), 215-220 (1998-11-26)
Tubby and related proteins are derived from a small family of novel genes. The carboxytermini of this family are highly conserved across a number of species including humans, mice, Caenorhabditis elegans, Arabidopsis, rice, and maize. Splicing defects in both tub
I T S Sartor et al.
Molecular bioSystems, 10(6), 1461-1468 (2014-03-29)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is recognized world-wide as an aggressive disease with poor prognosis in patients with or without resection. Further knowledge about the biological mechanisms of PDAC is necessary to enable the identification of novel molecular markers and therapeutic
Akihiro Ikeda et al.
Journal of cell science, 115(Pt 1), 9-14 (2002-01-22)
The identification of a mutation at the tubby (Tub) locus, which causes obesity and neurosensory degeneration, led to the discovery of the tubby-like proteins (TULPs). Tub and the genes that encode three tubby-like proteins (TULP1- TULP3) form a novel, small
Saikat Mukhopadhyay et al.
Genes & development, 24(19), 2180-2193 (2010-10-05)
Primary cilia function as a sensory signaling compartment in processes ranging from mammalian Hedgehog signaling to neuronal control of obesity. Intraflagellar transport (IFT) is an ancient, conserved mechanism required to assemble cilia and for trafficking within cilia. The link between