Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA015269
Sigma-Aldrich
Anti-TES antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TESS, Anti-Testin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QLPAHDQDPSKCHELSPREVKEMEQFVKKYKSEALGVGDVKLPCEMDAQGPKQMNIPGGDRSTPAAVGAMEDKSAEHKRTQYSCYCCKLSMKEGDPAIYAERAGYDKLWHPACFVCSTCHELLVD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TES(26136)
Opis ogólny
TES (testin) jest genem supresorowym nowotworu, który jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7q31.2. Składa się z siedmiu eksonów i koduje białko zbudowane z 421 aminokwasów. Posiada trzy domeny wiążące cynk, obecne w trzech domenach LIM (Lin-11, Isl-1 i Mec-3). Gen ten rozciąga się na około 48 kb i wytwarza trzy izoformy z powodu alternatywnego splicingu. Białko to jest wysoce konserwatywne w przyrodzie.
Immunogen
Testin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TES (testina) jest obecna na połączeniach komórka-komórka wraz z włóknami naprężeniowymi aktyny i odgrywa istotną rolę w tworzeniu ogniskowych zrostów. Hamuje miR-29, a tym samym zmniejsza inwazyjność komórek raka piersi. Hipermetylacja lub utrata heterozygotyczności prowadzi do jego zmniejszenia lub całkowitej inaktywacji w nowotworach związanych z hormonami płciowymi, takich jak rak prostaty i piersi, rak jajnika i glejak. Jest on inaktywowany w raku endometrium i może mieć potencjał jako cel terapeutyczny lub marker prognostyczny. Gen ten jest hipermetylowany, a zatem tłumiony w raku piersi, co wiąże się ze złym rokowaniem. Aktywacja TES skutkuje indukcją RhoA, co prowadzi do zahamowania procesów przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72805
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuela Sarti et al.
Oncology reports, 30(2), 824-832 (2013-05-30)
Testin (TES) is a putative tumour-suppressor gene downregulated in various types of cancers. Survivin is a nodal protein involved in multiple signalling pathways, tumour maintenance and inhibition of apoptosis. Previous studies indicate that TES and survivin can functionally interact and
Yang Yongbin et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(11), 11381-11389 (2014-08-15)
The TES gene was frequently lost in breast cancer, which could inhibit tumor invasion and the formation of distant metastasis. However, the underlying mechanisms remain unknown yet. In the present study, we aimed to investigate how TES was silenced and
Zhenpeng Gu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 20, 980-987 (2014-06-15)
The TESTIN gene was demonstrated to be a tumor suppressor in prostate and breast cancer through inhibiting tumor growth and invasion. Herein, we aimed to investigate the detailed functions of TESTIN in the highly sexual hormone (estrogen)-dependent malignancy, endometrial carcinoma.
Jiang Zhu et al.
Cancer science, 103(12), 2092-2101 (2012-09-11)
The testin (TES) gene was previously identified in the fragile chromosomal region FRA7G at 7q31.2. In the present study, we aimed to investigate the candidate tumor suppressor function of TES and explore its correlations to clinicopathologic features and prognosis in