Merck
HPA015104
Sigma-Aldrich
Anti-MTDH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3D3/lyric antibody produced in rabbit, Anti-AEG-1 antibody produced in rabbit, Anti-Astrocyte elevated gene-1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein antibody produced in rabbit, Anti-Metadherin antibody produced in rabbit, Anti-Metastasis adhesion protein antibody produced in rabbit, Anti-Protein LYRIC antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NSSRHDGKEVDEGAWETKISHREKRQQRKRDKVLTDSGSLDSTIPGIENTITVTTEQLTTASFPVGSKKNKGDSHLNVQVSNFKSGKGDSTLQVSSGLNENLTVNGGGWNEKSVKLSSQISAGEEKWNSVSPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTDH(92140)
Opis ogólny
MTDH (metadherin) jest białkiem transmembranowym, które raz przechodzi przez błonę i ma masę cząsteczkową 64 kDa. Nazywana jest również genem podwyższonego poziomu astrocytów-1 (AEG-1) i bogatym w lizynę CEACAM1 koizolowanym (LYRIC). Początkowo został wyizolowany z pierwotnych ludzkich astrocytów płodowych jako transkrypt indukowany przez ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)-1.[1] Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8q22.1 i ulega ekspresji w ludzkim mózgu, z wyższą ekspresją w neuronach w porównaniu do komórek glejowych. Gen ten ma 12 eksonów i 11 intronów.
Immunogen
Protein LYRIC recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MTDH antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry[2] against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting[2]. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
MTDH (metadheryna) wykazuje wysoką ekspresję w wielu nowotworach, takich jak rak płaskonabłonkowy przełyku, rak wątrobowokomórkowy (HCC), rak piersi, żołądka, nerek, prostaty, jelita grubego, niedrobnokomórkowy rak płuc i glejak. Promuje angiogenezę, autofagię, inwazję guza i przerzuty. Jest odpowiedzialny za oporność na chemioterapię i tamoksyfen, a jego podwyższona regulacja w inwazyjnym raku piersi jest związana ze złym rokowaniem. W raku piersi HER2+ odpowiada za oporność na trastuzumab.[1] Jego lokalizacja chromosomalna jest locus podatności na migrenę, a zatem gen ten może być związany z migreną. Jest on regulowany w górę w gwiaździakach, a wyższy poziom ekspresji, wyższy stopień gwiaździaka. Zatem białko to ma potencjał jako marker diagnostyczny i prognostyczny dla gwiaździaków. Jest niezbędny w procesie nowotworzenia raka wątrobowokomórkowego (HCC) poprzez aktywację NF-κB.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72055
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhangxiu He et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(8), 5038-5044 (2014-09-10)
Astrocyte Elevated Gene-1 (AEG-1) has been proposed as a biomarker for a variety of cancers. This study aimed to investigate the expression of AEG-1 in human astrocytomas and the correlation between AEG-1 expression and clinicopathologic variables of astrocytomas. AEG-1 expression
Cheng Du et al.
BMC cancer, 14, 869-869 (2014-11-25)
Trastuzumab resistance is almost inevitable in the management of human epidermal growth factor receptor (HER) 2 positive breast cancer, in which phosphatase and tensin homolog deleted from chromosome 10 (PTEN) loss is implicated. Since metadherin (MTDH) promotes malignant phenotype of
Ioanna Giopanou et al.
BioMed research international, 2014, 178410-178410 (2014-06-26)
NF-κB signaling promotes cancer progression in a large number of malignancies. Metadherin, a coactivator of the NF-κB transcription complex, was recently identified to regulate different signaling pathways that are closely related to cancer. We assessed the immunohistochemical expression of p50
Chadia L Robertson et al.
Cancer research, 74(21), 6184-6193 (2014-09-07)
Activation of the oncogene AEG-1 (MTDH, LYRIC) has been implicated recently in the development of hepatocellular carcinoma (HCC). In mice, HCC can be initiated by exposure to the carcinogen DEN, which has been shown to rely upon activation of NF-κB
Yuka Isozaki et al.
International journal of oncology, 41(3), 985-994 (2012-07-04)
The aim of this study was to determine whether histone acetylation regulates tumor suppressive microRNAs (miRNAs) in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and to identify genes which are regulated by these miRNAs. We identified a miRNA that was highly upregulated