Kluczowe dokumenty
HPA014933
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM47 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GOA, Anti-RNF100, Anti-TRIM70, Anti-tripartite motif-containing 47
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PQEPYDRGRLGRNAHSCCLQWNGRSFSVWFHGLEAPLPHPFSPTVGVCLEYADRALAFYAVRDGKMSLLRRLKASRPRRGGIPASPIDPFQSRLDSHFAGLFTHRLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM47(91107)
Opis ogólny
Gen TRIM47 (tripartite motif containing 47) znajduje się na ludzkim chromosomie 17q25. Kodowane białko jest również nazywane GOA (gene overexpressed in astrocytoma) i jest białkiem typu ring finger B-box coiled-coil (RBCC). Normalnie ulega ono wysokiej ekspresji w nerkach i mózgu, a w innych tkankach ma niski poziom ekspresji. Ulega również ekspresji w płodowych astrocytach, ale nie w dojrzałych astrocytach. Zawiera dwa motywy LXXLL.
Immunogen
tripartite motif-containing 47 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TRIM47 (motyw trójdzielny zawierający 47) jest regulowany w górę w gwiaździakach, a badania sugerują, że jest on zaangażowany w nowotworzenie gwiaździaka, odgrywając rolę w odróżnicowaniu gwiaździaka. Może być również związany z innymi typami nowotworów.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72617
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yudong Han et al.
Oncotarget, 8(14), 22730-22740 (2017-02-12)
Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) is the most common malignancy with the highest morbidity and mortality. In this study, we found that tripartite motif containing 47 (TRIM47) expression level was higher in tumor tissues than in normal adjacent tissues. Overexpression
Helena Schmidt et al.
Experimental gerontology, 47(11), 873-877 (2012-06-28)
Subcortical vascular dementia or cerebral small vessel disease is a common cause of disability in the elderly. On magnetic resonance imaging the disease is manifested as white matter lesions, lacunes and microbleeds. Its etiology is complex, with age and hypertension
D A Vandeputte et al.
Biochemical and biophysical research communications, 286(3), 574-579 (2001-08-21)
Serial analysis of gene expression (SAGE) was used to identify a gene named GOA (gene overexpressed in astrocytoma), which codes for a novel Ring finger B-box coiled-coil (RBCC) protein. Northern blot hybridization showed overexpression of GOA in 9 of 10