Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA014858
Sigma-Aldrich
Anti-BCAR3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Breast cancer anti-estrogen resistance protein 3, Anti-Novel SH2-containing protein 2, Anti-SH2 domain- containing protein 3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SPLAEHRPDAYQDVSIHGTLPRKKKGPPPIRSCDDFSHMGTLPHSKSPRQNSPVTQDGIQESPWQDRHGETFTFRDPHLLDPTVEYVKFSKERHIMDRTPEKLKKEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCAR3(8412)
Opis ogólny
BCAR3 (oporność raka piersi na antyestrogeny 3) należy do rodziny białek zawierających domenę SH2 (NSP). U ludzi rodzina ta obejmuje trzech członków, a mianowicie NSP1, NSP2/BCAR3 i NSP3. BCAR3 wykazuje wysoką homologię do rodziny Rac GEF Cdc25 i zawiera domenę podobną do GEF (czynnik wymiany GDP) na swoim C-końcu. Zawiera również domenę SH2 i domenę bogatą w prolinę/serynę. Po raz pierwszy został opisany w dwóch estrogenozależnych liniach komórkowych ludzkiego raka piersi, jako gen odpowiedzialny za oporność na estrogeny. Jego masa cząsteczkowa wynosi 95 kDa.
Immunogen
Breast cancer anti-estrogen resistance protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BCAR3 (oporność raka piersi na antyestrogeny 3) jest regulowany w górę w raku piersi i jest związany z inwazyjnym i zaawansowanym typem raka piersi. Ułatwia rozwój raka piersi poprzez aktywację wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych niezbędnych do przerzutów. Jest partnerem p130Cas, który z kolei aktywuje Rac1. Reguluje przeżycie, proliferację i ruch komórek poprzez ułatwianie interakcji między Cas i białkową kinazą tyrozynową c-Src. Ułatwia progresję cyklu komórkowego poprzez interakcję z naskórkowym czynnikiem wzrostu (EGF) poprzez swoją domenę SH2. Promuje podział komórek w normalnych ludzkich komórkach piersi MCF-12A. Odpowiada za oporność na antyestrogeny w komórkach raka piersi poprzez aktywację PI3K (3-kinazy fosfatydyloinozytolu), która z kolei aktywuje szlak Rac.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72807
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashley L Wilson et al.
PloS one, 8(6), e65678-e65678 (2013-06-14)
Metastatic breast cancer is incurable. In order to improve patient survival, it is critical to develop a better understanding of the molecular mechanisms that regulate metastasis and the underlying process of cell motility. Here, we focus on the role of
Myung-Ju Oh et al.
Biochemical and biophysical research communications, 375(3), 430-434 (2008-08-30)
BCAR3 (breast cancer anti-estrogen resistance 3) is a signal transducer containing an SH2 domain, a proline/serine-rich domain and a GDP-exchange factor homologous domain, whose role in signaling pathways is currently unclear. Furthermore, BCAR3 is implicated in anti-estrogen resistance of breast
P Pennekamp et al.
Sexual development : genetics, molecular biology, evolution, endocrinology, embryology, and pathology of sex determination and differentiation, 5(4), 197-204 (2011-06-10)
We identified Bcar3 in the course of a screen for developmentally regulated genes at early developmental stages in mouse embryos. In this study, we explored the spatio-temporal expression pattern of Bcar3 during the critical time period of sex determination using
Anthony Makkinje et al.
Cellular signalling, 21(9), 1423-1435 (2009-05-21)
NSP protein family members associate with p130Cas, a focal adhesion adapter protein best known as a Src substrate that integrates adhesion-related signaling. Over-expression of AND-34/BCAR3/NSP2 (BCAR3), but not NSP1 or NSP3, induces anti-estrogen resistance in human breast cancer cell lines.
Kyriacos N Felekkis et al.
Molecular cancer research : MCR, 3(1), 32-41 (2005-01-27)
AND-34, a 95-kDa protein with modest homology to Ras GDP exchange factors, associates with the focal adhesion protein p130Cas. Overexpression of AND-34 confers anti-estrogen resistance in breast cancer cell lines, a property linked to its ability to activate Rac. Here