Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA014840
Sigma-Aldrich
Anti-YIF1A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-54TMp, Anti-Protein YIF1A, Anti-YIP1-interacting factor homolog A
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ALMYFIVRSLRTAALGPDSMGGPVPRQRLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YIF1A(10897)
Opis ogólny
YIF1A (Yip1 interacting factor homolog A) należy do rodziny białek Yip1p/Yif1p, która u ludzi zawiera dziewięciu członków. YIF1A jest ludzkim ortologiem Yif1p, który jest białkiem pączkujących drożdży. Znajduje się w retikulum endoplazmatycznym (ER), przedziale pośrednim ER-Golgi (ERGIC) i cis-Golgi w stanie ustalonym. Białko to ma cztery-pięć domniemanych regionów transbłonowych, obecnych na C-końcu. Masa cząsteczkowa tego białka wynosi 35,5 kDa i ma hydrofilowy N-końcowy, skierowany w stronę cytoplazmy.
Immunogen
Protein YIF1A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
YIF1A (Yip1 interacting factor homolog A) jest białkiem oddziałującym z Yip1p, z którym tworzy heteromeryczny kompleks. Kompleks ten jest niezbędny do wiązania pęcherzyków pochodzących z retikulum endoplazmatycznego (ER) z białkami Bos1p i Sec22p kompleksu SNARE. Może być zaangażowany w utrzymanie struktury aparatu Golgiego. Jest również partnerem interakcyjnym białka B związanego z białkiem błonowym związanym z pęcherzykami (VAMP) (VAPB), które jest istotną częścią wczesnego szlaku wydzielniczego. Oba te białka odgrywają istotną rolę w transporcie ER-Golgi, a błędy w sortowaniu YIF1A mogą być czynnikiem przyczyniającym się do choroby neuronów ruchowych związanej z VAPB. Jest on również niezbędny do prawidłowego wzrostu dendrytów. Ma wszechobecną ekspresję w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Badania na myszach pokazują, że białko to może być jednym z czynników związanych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73072
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marijn Kuijpers et al.
The EMBO journal, 32(14), 2056-2072 (2013-06-06)
The vesicle-associated membrane protein (VAMP) associated protein B (VAPB) is an integral membrane protein localized to the endoplasmic reticulum (ER). The P56S mutation in VAPB has been linked to motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis type 8 (ALS8) and
Changjiang Jin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 334(1), 16-22 (2005-07-02)
Yip1p and Yif1p are essential for transport from ER to Golgi stack during the early secretory pathway in budding yeast. Here, we report the identification and characterization of human Yif1. Sequence analysis revealed that human Yif1 (HsYif1), like most of
H Matern et al.
The EMBO journal, 19(17), 4485-4492 (2000-09-06)
Through two-hybrid interactions, protein affinity and localization studies, we previously identified Yip1p, an integral yeast Golgi membrane protein able to bind the Ras-like GTPases Ypt1p and Ypt31p in their GDP-bound conformation. In a further two-hybrid screen, we identified Yif1p as
Yumi Yoshida et al.
Experimental cell research, 314(19), 3427-3443 (2008-08-23)
Yip1p/Yif1p family proteins are five-span transmembrane proteins localized in the Golgi apparatus and the ER. There are nine family members in humans, and YIPF5 and YIF1A are the human orthologs of budding yeast Yip1p and Yif1p, respectively. We raised antisera
Soo Jung Lee et al.
PloS one, 18(2), e0281094-e0281094 (2023-02-09)
The most common inherited cause of vascular dementia and stroke, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL), is caused by mutations in NOTCH3. Post-translationally altered NOTCH3 accumulates in the vascular media of CADASIL arteries in areas of