Kluczowe dokumenty
HPA014742
Sigma-Aldrich
Anti-SYNGR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-synaptogyrin 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QRYKAGVDDFIQNYVDPTPDPNTAYASYPGASVDNYQQPPFTQNAETTEGYQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNGR2(9144)
Opis ogólny
SYNGR2 (synaptogiryna 2) należy do rodziny białek synaptogiryny, która składa się z trzech członków - SYNGR1-3. Białko to ma szeroki zakres ekspresji tkankowej, z wyjątkiem mózgu. Jest białkiem błonowym i zawiera cztery konserwowane regiony transbłonowe. W tkankach tłuszczowych, kardiomiocytach i mięśniach szkieletowych kolokalizuje z Glut4 (transporter glukozy).
Immunogen
synaptogiryna 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Dokładna funkcja SYNGR2 (synaptogiryny 2) nie jest w pełni scharakteryzowana. Jest ona jednak fosforylowana tyrozyną na C-końcu i może być zaangażowana w kontrolowanie transportu błonowego w komórkach nieneuronalnych. Badania przeprowadzone na liniach komórkowych PC12 pokazują, że SYNGR2 jest zdolny do indukowania produkcji mikropęcherzyków synaptycznych (SLMV). Ułatwia zakrzywienie błony, przyjmując formę odwróconego stożka, co pomaga w pączkowaniu błony dawcy. Uważa się, że pęcherzyki SYNGR2-pozytywne są zaangażowane w transport pęcherzyków wewnątrzkomórkowo, a fosfatydyloinozytol 4-kinaza typu IIα (PI4K typu IIα) jest ukierunkowana tylko na takie pęcherzyki. PI4K typu IIα jest odpowiedzialna za aktywność 4-kinazy fosfatydyloinozytolu w stosunku do Glut4 (transporter glukozy). Jest również odpowiedzialny za transport Glut4 w odpowiedzi na insulinę i jest obecny w pęcherzykach, które transportują Glut4 między endosomami recyklingu i sortowania.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73100
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T A Kupriyanova et al.
The Journal of biological chemistry, 275(46), 36263-36268 (2000-09-01)
Although Glut4 traffic is routinely described as translocation from an "intracellular storage pool" to the plasma membrane, it has been long realized that Glut4 travels through at least two functionally distinct intracellular membrane compartments on the way to and from
Gabriel M Belfort et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 7262-7272 (2004-12-14)
The four-transmembrane domain proteins synaptophysin and synaptogyrin represent the major constituents of synaptic vesicles. Our previous studies in PC12 cells demonstrated that synaptogyrin or its nonneuronal paralog cellugyrin targets efficiently to synaptic-like microvesicles (SLMVs) and dramatically increases the synaptophysin content
R Janz et al.
The Journal of biological chemistry, 273(5), 2851-2857 (1998-02-28)
Synaptogyrin is an abundant membrane protein of synaptic vesicles containing four transmembrane regions and a C-terminal cytoplasmic tail that is tyrosine phosphorylated. We have now identified a novel isoform of synaptogyrin called cellugyrin that exhibits 47% sequence identity with synaptogyrin.
D Kedra et al.
Human genetics, 103(2), 131-141 (1998-10-06)
Genomic sequencing was combined with searches of databases for identification of active genes on human chromosome 22. A cosmid from 22q13, located in the telomeric vicinity of the PDGFB (platelet-derived growth factor B-chain) gene, was fully sequenced. Using an expressed
Gabriel M Belfort et al.
The Journal of biological chemistry, 278(48), 47971-47978 (2003-08-21)
Cellugyrin represents a ubiquitously expressed four-transmembrane domain protein that is closely related to synaptic vesicle protein synaptogyrin and, more remotely, to synaptophysin. We report here that, in PC12 cells, cellugyrin is localized in synaptic-like microvesicles (SLMVs), along with synaptogyrin and