Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA014703
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CLDN-7, Anti-Claudin-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PQWQMSSYAGDNIITAQAMYKGLWMDCVTQSTGMMSCKMYDSVLALS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN7(1366)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CLDN7 (claudin-7) należy do rodziny białek połączeń ścisłych zwanych claudinami, które są odpowiedzialne za utrzymanie funkcji bariery nabłonkowej. Rodzina ta ma co najmniej 24 członków i wszystkie są białkami błonowymi. Ma krótki N-końcowy skierowany do cytozolu, dwie domeny pozaplazmatyczne i cytozolowy C-końcowy. Rozciąga się na błonie cztery razy.
Immunogen
Claudin-7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CLDN7 (claudin-7) zapobiega inwazji i migracji ludzkich komórek raka płuc oraz indukuje apoptozę poprzez aktywację kaspaz po leczeniu komórek raka płuc cisplatyną. Wchodzi w interakcje z CD44 i EpCAM i może tworzyć kompleks białkowy kotwiczący błonę, który pomaga mu przebywać w błonie plazmatycznej. Jest on regulowany w górę w raku okrężnicy, gdzie ułatwia nowotworzenie. Jego ekspresja jest również związana z chorobą zapalną jelit (IBD) i rakiem związanym z zapaleniem jelita grubego. Jest całkowicie inaktywowany lub ulega niedostatecznej ekspresji w ludzkim raku piersi, a także jest powiązany z nawrotem tego samego nowotworu. Badania na linii komórkowej ludzkiego raka piersi MCF-7 pokazują, że czynnik martwicy nowotworów (TNF)α indukuje ekspresję CLDN7, co prowadzi do akumulacji β-kateniny w cytozolu. W ten sposób CLDN7 reguluje apoptozę linii komórkowej MCF-7. Ulega nadekspresji w nabłonkowym raku jajnika, gdzie może być zaangażowany w jego inwazję.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73174
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Hoggard et al.
Cancer science, 104(5), 611-618 (2013-02-26)
Claudins are a family of tight junction (TJ) integral membrane proteins that play a crucial role in maintaining cell polarity, adhesion, and paracellular permeability. Changes in expression levels of claudin proteins have been associated with human lung cancer. Previously, we
Jillian L Pope et al.
Molecular cancer, 13, 167-167 (2014-07-07)
The tight junction protein Claudin-1, a claudin family member, has been implicated in several gastro-intestinal pathologies including inflammatory bowel disease (IBD) and colorectal cancer (CRC). In this regard, we have demonstrated that claudin-1 expression in colon cancer cells potentiates their
Hiroki Fujita et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 54(8), 933-944 (2006-05-03)
Among tight-junction proteins, claudins, which play a key role in paracellular transport across epithelia, claudins 1 to 5 are expressed in the intestine, and changes in their abundance and/or distribution are considered to contribute to various gastrointestinal diseases. We investigated
Katri Aro et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 458(3), 341-348 (2010-12-25)
Claudins (CLDNs) are a family of membrane proteins important for permeability of tight junctions. They have also been implicated in carcinogenesis and tumor progression. We analyzed patterns of distribution and intensity of expression of CLDNs 1, 3, 4, and 7
Yang Liu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 33(6), 2307-2315 (2012-09-04)
Accumulating evidence reveals that aberrant expression of claudins manifests in various tumors; however, their biological functions are poorly understood. Here, we report on the elevated expression of claudin-1 in human breast cancer MCF-7 cells under tumor necrosis factor (TNF)-α treatment.