Kluczowe dokumenty
HPA014657
Sigma-Aldrich
Anti-GMPPB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GDP-mannose pyrophosphorylase B, Anti-GTP-mannose-1-phosphate guanylyltransferase beta, Anti-Mannose-1-phosphate guanyltransferase beta
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VLEKEMKAQEQRLGIRISMSHEEEPLGTAGPLALARDLLSETADPFFVLNSDVICDFPFQAMVQFHRHHGQEGSILVTKVEEPSKYGVVVCEADTGRIHRFVEKPQVFVSNKINAGMYILSPAVLRRIQLQPTSIEKEVFPIMA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GMPPB(29925)
Opis ogólny
Białko GMPPB (pirofosforylaza B guanozyno-difosforanu mannozy (GDP-mannozy)) jest częścią szlaku glikozylacji. Zostało ono po raz pierwszy zidentyfikowane i częściowo scharakteryzowane przez Athrobacter sp. i jest wysoce konserwatywne wśród wielu gatunków. Białko to składa się z 360 aminokwasów i wykazuje wysokie podobieństwo sekwencji do świńskiej GMPPB. Białko to rezyduje w cytoplazmie i ma ludzki paralog o nazwie GMPPA. Oba te białka mają 30% identyczności. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21.31.
Immunogen
Mannose-1-phosphate guanyltransferase beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GMPPB (pirofosforylaza B guanozyno-difosforanu mannozy (GDP-mannozy)) katalizuje konwersję mannozo-1-fosforanu do GDP-mannozy w obecności GTP. Jest odpowiedzialna za O-mannozylację wielu białek, takich jak α-dystroglikan (α-DG). Mutacje w tym genie prowadzą do agregacji GMPPB w cytozolu i w pobliżu wypukłości błony. Skutkuje to również hipoglikozylacją α-DG, prowadząc do wrodzonych dystrofii mięśniowych. Mutacje w tym genie są powiązane z uogólnioną padaczką, ponieważ glikozylacja może odgrywać ważną rolę w kanałach neuronalnych i sieci. Mutacje w tym genie są również powiązane z izolowanymi epizodami rabdomiolizy. Ten locus genu jest również powiązany z zaburzeniami mięśniowo-mózgowymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70273
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The 2014 version of the gene table of monogenic neuromuscular disorders (nuclear genome).
Jean-Claude Kaplan et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 23(12), 1081-1111 (2014-01-22)
Macarena Cabrera-Serrano et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 4), 836-844 (2015-02-15)
Dystroglycanopathies are a heterogeneous group of diseases with a broad phenotypic spectrum ranging from severe disorders with congenital muscle weakness, eye and brain structural abnormalities and intellectual delay to adult-onset limb-girdle muscular dystrophies without mental retardation. Most frequently the disease
Wo-Tu Tian et al.
Annals of clinical and translational neurology, 6(6), 1062-1071 (2019-06-19)
GDP-mannose pyrophosphorylase B (GMPPB) related phenotype spectrum ranges widely from congenital myasthenic syndrome (CMS), limb-girdle muscular dystrophy type 2T (LGMD 2T) to severe congenital muscle-eye-brain syndrome. Our study investigates the clinicopathologic features of a patient with novel GMPPB mutations and
B Ning et al.
European journal of biochemistry, 267(23), 6866-6874 (2000-11-18)
GDP-Man, the mannosyl donor for most Man-containing polymers is formed by the transfer of Man-1-P to GTP to form GDP-Man and PPi. This reaction is catalyzed by the widespread and essential enzyme, GDP-Man pyrophosphorylase (GMPP). The pig liver GMPP consists
Keren J Carss et al.
American journal of human genetics, 93(1), 29-41 (2013-06-19)
Congenital muscular dystrophies with hypoglycosylation of α-dystroglycan (α-DG) are a heterogeneous group of disorders often associated with brain and eye defects in addition to muscular dystrophy. Causative variants in 14 genes thought to be involved in the glycosylation of α-DG