Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA014319
Sigma-Aldrich
Anti-MEGF9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EGF-like domain-containing protein 5, Anti-Multiple EGF-like domain protein 5, Anti-Multiple epidermal growth factor-like domains 9 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
YQNRKLNAPFWTIELKEDNISFSSYHDSIPNADVSGLLEDDGNEVAPNGQLTLT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEGF9(1955)
Opis ogólny
Gen MEGF9 (multiple epidermal growth factor-like domains 9) koduje białko transmembranowe zawierające wiele powtórzeń podobnych do EGF. N-koniec zawiera kilka potencjalnych miejsc O-glikozylacji, po których następuje pięć domen podobnych do EGF. Zawiera również pojedynczą domenę transbłonową, po której następuje wysoce konserwowana krótka domena wewnątrzkomórkowa, która ma potencjalne miejsca fosforylacji. Stwierdzono, że mRNA ulega ekspresji w rozwijającym się i dorosłym OUN (ośrodkowy układ nerwowy) i PNS (obwodowy układ nerwowy), szczególnie w komórkach Purkinjego móżdżku i komórkach glejowych PNS. Występuje również w pewnym stopniu w warstwie naskórka skóry, brodawkach języka i nabłonku przewodu pokarmowego. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q32-9q33.3. Ludzki gen składa się z sześciu eksonów o długości 113,66 kb. Sekwencja peptydu sygnałowego i domena N-końcowa są kodowane przez ekson 1, eksony 2-5 kodują EGF-podobne powtórzenia 1-5, a ekson 6 koduje region transbłonowy i ogon cytoplazmatyczny. Długi nieulegający translacji region 4326bp jest również kodowany przez ekson 6. Koniec 3′ zawiera konserwowane miejsce poliadenylacji.
Immunogen
Multiple epidermal growth factor-like domains 9 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MEGF9 (multiple epidermal growth factor-like domains 9) koduje nowy przypuszczalny receptor, który może funkcjonować jako cząsteczka naprowadzająca lub sygnalizacyjna. Jest on regulowany podczas rozwoju. Dokładna funkcja tego białka nie została jeszcze scharakteryzowana. Białka zawierające domeny podobne do EGF zwykle uczestniczą w rozwoju, utrzymaniu i reakcji na urazy układu nerwowego.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72839
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrike Brandt-Bohne et al.
The Biochemical journal, 401(2), 447-457 (2006-09-20)
MEGF9 [multiple EGF (epidermal growth factor)-like-domains 9], a novel transmembrane protein with multiple EGF-like repeats, is predominantly expressed in the developing and adult CNS (central nervous system) and PNS (peripheral nervous system). The domain structure of MEGF9 consists of an