Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014157
Sigma-Aldrich
Anti-TMX3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein disulfide-isomerase TXNDC10 precursor, Anti-TXNDC10, Anti-Thioredoxin domain-containing protein 10, Anti-Thioredoxin-related transmembrane protein 3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VVVLDMVVCKGFVEDLDESFKENRNDDIWLVDFYAPWCGHCKKLEPIWNEVGLEMKSIGSPVKVGKMDATSYSSIASEFGVRGYPTIKLLKGDLAYNYRGPRTKDDIIEFAHRVSGALIRPLPSQQMF
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TXNDC10(54495)
Opis ogólny
Gen TMX3 (białko transmembranowe 3 związane z tioredoksyną) koduje członka rodziny izomerazy disiarczkowej białek (PDI). Białko o długości 454 aminokwasów składa się z trzech domen podobnych do tioredoksyny, N-końcowej domeny redoks-aktywnej i dwóch nieaktywnych enzymatycznie domen, które tworzą endoplazmatyczny region retikulum-luminalny tego białka. Zawiera sekwencję miejsca aktywnego CGHC, potencjalną domenę transmembranową i C-końcową sekwencję tetrapeptydową KKKD. TMX3 ulega ekspresji głównie w sercu i mięśniach szkieletowych. Około 30% białka jest obecne w formie utlenionej in vivo.
Immunogen
Protein disulfide-isomerase TXNDC10 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TMX3 antibody produced in rabbit has been used in flow cytometry.
Anti-TMX3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen TMX3 (białko transmembranowe 3 związane z tioredoksyną) koduje oksydoreduktazę tiolowo-disiarczkową, która może funkcjonować jako oksydaza ditiolowa. Członkowie rodziny izomeraz białkowo-dwusiarczkowych (PDI) katalizują tworzenie wiązań dwusiarczkowych w nowo syntetyzowanych białkach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72168
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes Haugstetter et al.
The Journal of biological chemistry, 282(46), 33859-33867 (2007-09-21)
Disulfide bond formation in the endoplasmic reticulum is catalyzed by enzymes of the protein disulfide-isomerase family that harbor one or more thioredoxin-like domains. We recently discovered the transmembrane protein TMX3, a thiol-disulfide oxidoreductase of the protein disulfide-isomerase family. Here, we
Johannes Haugstetter et al.
The Journal of biological chemistry, 280(9), 8371-8380 (2004-12-30)
The endoplasmic reticulum (ER) contains a number of thiol-disulfide oxidoreductases of the protein-disulfide isomerase (PDI) family that catalyze the formation of disulfide bonds in newly synthesized proteins. Here we describe the identification and characterization of a novel member of the
Zélia Silva et al.
International journal of biological macromolecules, 79, 44-48 (2015-04-29)
Anti-cancer treatments usually elevate the content of unfolded or misfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER). Here we aimed to get insights into the relation between sensitivity of melanoma cell lines to the ER stress inducer thapsigargin (THG) and the