Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA014147
Sigma-Aldrich
Anti-CYB5R1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3, polypeptide A2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GGTGITPMLQLIRAILKVPEDPTQCFLLFANQTEKDIILREDLEELQARYPNRFKLWFTLDHPPKDWAYSKGFVTADMIREHLPAPGDDVLVLLCGPPPMVQLACHPNLDKLGYSQKMRFTY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYB5R1(51706)
Opis ogólny
Gen CYB5R1 (reduktaza 1 cytochromu b5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q32.1. Kodowane białko składa się z jednej hydrofobowej domeny kotwiczącej błonę i większej hydrofilowej flawinowej domeny katalitycznej. Stwierdzono, że ulega ono ekspresji we wszystkich typach komórek z wyjątkiem erytrocytów.
Immunogen
NADH-cytochrome b5 reductase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza cytochromu b5 1 (CYB5R1) katalizuje transfer równoważników redukujących z NADH do cytochromu b5 poprzez domenę FAD. Stwierdzono, że enzym ten bierze udział w kilku reakcjach redoks, takich jak redukcja methemoglobiny do hemoglobiny. Niedobór tego enzymu prowadzi do akumulacji utlenionego Fe3+ i powoduje recesywną wrodzoną methemoglobinemię u ludzi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72096
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fatemeh Elahian et al.
Critical reviews in biotechnology, 34(2), 134-143 (2012-11-02)
Cytochrome b5 reductase is a flavoprotein that is produced as two different isoforms that have different localizations. The amphipathic microsomal isoform, found in all cell types with the exception of erythrocytes, consists of one hydrophobic membrane-anchoring domain and a larger
Vasilis Vasiliou et al.
Human genomics, 2(5), 329-335 (2006-04-06)
The NAD(P)H:quinone acceptor oxidoreductase (NQO) gene family belongs to the flavoprotein clan and, in the human genome, consists of two genes (NQO1 and NQO2). These two genes encode cytosolic flavoenzymes that catalyse the beneficial two-electron reduction of quinones to hydroquinones.