Kluczowe dokumenty
HPA013995
Sigma-Aldrich
Anti-NEBL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Actin-binding Z-disk protein, Anti-Nebulette
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GQGIMNKEPAVIGRPDFEHAVEASKLSSQIKYKEKFDNEMKDKKHHYNPLESASFRQNQLAATLASNVKYKKDIQNMHDPVSDLPNLLFLDHVLKASKMLSGREYKKLFEENKGMYHFDADAVEHLHHKGNAVLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEBL(10529)
Opis ogólny
Gen NEBL (nebulette) koduje białko podobne do nebuliny o masie molowej 107 kDa. Ulega ono ekspresji głównie w mięśniu sercowym. Białko jest bardzo podobne do C-końcowego regionu ludzkiej nebuliny, białka mięśni szkieletowych wiążącego aktynę. Mają one wspólną rodzinę wysoce spokrewnionych C-końcowych powtórzeń, domenę bogatą w serynę i domenę SH3. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10p12. Krótka domena łącznikowa łączy 22 powtórzenia podobne do nebuliny z C-końcową domeną Src homology 3 (SH3). Domena powtórzeń wiąże się z filamentami aktyny, a domena łącznikowa kieruje to połączenie do linii Z i ciał gęstych. Domeny łącznikowe i SH3 są zdolne do rozróżniania między ciałami gęstymi i liniami Z. Alternatywny wariant splicingu zwany LIM-nebulette ulega ekspresji w komórkach niemięśniowych. Oddziałuje z Zyxin poprzez domenę SH3 wraz z Lasp-1 i funkcjonuje w organizacji ogniskowych przyczepów.
Immunogen
Nebulette recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Stwierdzono, że białko nebulette, kodowane przez gen NEBL, ulega ekspresji w połączeniu z powstającymi miofibrylami na wczesnym etapie miofibrylogenezy. Może funkcjonować w organizacji i funkcji miofibryli. Oddziałuje również z kompleksem I-Z-I miofibryli serca i funkcjonuje w montażu linii Z.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72557
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C L Moncman et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 32(3), 205-225 (1995-01-01)
A 107-kD protein has been identified in primary cultures of chicken embryonic cardiomyocytes by immunoprecipitations with certain anti-nebulin monoclonal antibodies (mAbs). These mAbs, prepared against a fragment of human skeletal muscle nebulin located near the carboxyl terminus, detect a 107-kD
Bo Li et al.
The Journal of biological chemistry, 279(19), 20401-20410 (2004-03-09)
Zyxin is a versatile component of focal adhesions in eukaryotic cells. Here we describe a novel binding partner of zyxin, which we have named LIM-nebulette. LIM-nebulette is an alternative splice variant of the sarcomeric protein nebulette, which, in contrast to
Carole L Moncman et al.
Experimental cell research, 273(2), 204-218 (2002-02-02)
To evaluate nebulette's role in cardiac myofibrils, cardiomyocytes expressing green fluorescent protein (GFP)-nebulette constructs were monitored for their ability to contract and myofilament protein distribution was analyzed. Cells expressing full-length GFP-nebulette appear unaffected and exhibit normal beating frequencies. Expression of
S Millevoi et al.
Journal of molecular biology, 282(1), 111-123 (1998-09-12)
Nebulin is an 800 kDa large actin-binding protein specific to skeletal muscle and thought to act as a molecular template that regulates the length of thin filaments. Recently, a 100 kDa nebulin-like protein has been described in the avian cardiac
C L Moncman et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 44(1), 1-22 (1999-09-02)
Nebulette, a 107 kDa protein associated with the I-Z-I complex of cardiac myofibrils, may play an important role in the assembly of the Z-line. Determination of the complete primary structure of 1011 residue human fetal nebulette reveals a four-domain layout