Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA013386
Sigma-Aldrich
Anti-SPCS2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Microsomal signal peptidase 25 kDa subunit, Anti-SPase 25 kDa subunit, Anti-Signal peptidase complex subunit 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AAAAVQGGRSGGSGGCSGAGGASNCGTGSGRSGLLDKWKIDDKPVKIDKWDGSAVKNSLDDSAK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPCS2(9789)
Immunogen
Signal peptidase complex subunit 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen SPCS2 (signal peptidase complex subunit 2) koduje podjednostkę kompleksu peptydazy sygnałowej, która bierze udział w rozszczepianiu sekwencji sygnałowych białek wydzielniczych i błonowych w świetle ER. Kodowana podjednostka jest jednoprzęsłowym białkiem błonowym o masie 25 kDa, zwanym również SPC25. Podjednostki SPC25 i SPC24 są zaangażowane w utrzymanie przyczep kinetochoru do mikrotubul i wyrównanie metafazy. Funkcjonują również w ruchu chromosomów do biegunów wrzeciona w anafazie u kręgowców.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72595
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark L McCleland et al.
Current biology : CB, 14(2), 131-137 (2004-01-24)
How kinetochores bind to microtubules and move on the mitotic spindle remain unanswered questions. Multiple systems have implicated the Ndc80/Hec1 (Ndc80) kinetochore complex in kinetochore-microtubule interaction and spindle checkpoint activity. In budding yeast, Ndc80 copurifies with three additional interacting proteins:
K U Kalies et al.
The Journal of biological chemistry, 271(7), 3925-3929 (1996-02-16)
The cleavage of signal sequences of secretory and membrane proteins by the signal peptidase complex occurs in the lumen of the endoplasmic reticulum. Mammalian signal peptidase consists of five subunits. Four have been cloned, SPC18, SPC21, SPC22/23, and SPC25, of
Iqbal Dulloo et al.
Molecular cell, 84(2), 277-292 (2024-01-07)
iRhoms are pseudoprotease members of the rhomboid-like superfamily and are cardinal regulators of inflammatory and growth factor signaling; they function primarily by recognizing transmembrane domains of their clients. Here, we report a mechanistically distinct nuclear function of iRhoms, showing that