Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA013203
Sigma-Aldrich
Anti-PCOLCE2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PCPE-2, Anti-Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 precursor, Anti-Procollagen C-proteinase enhancer 2, Anti-Procollagen COOH- terminal proteinase enhancer 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PEGKVVVLNFRFIDLESDNLCRYDFVDVYNGHANGQRIGRFCGTFRPGALVSSGNKMMVQMISDANTAGNGFMAMFSAAEPNERGDQYCGGLLDRPSGSFKTPNWPDRDYPAGVTCVWHIVAPKNQLIELKFEKFDVERDNY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCOLCE2(26577)
Immunogen
Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PCOLCE2 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen PCOLCE2 (Procollagen C-endopeptidase enhancer 2) koduje glikoproteinę, która jest również nazywana prokolagenowym wzmacniaczem C-końcowej proteinazy (PCPE2). Wiąże ona C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I i ułatwia jego rozszczepienie przez niektóre proteinazy. PCPE2 różni się od PCPE1 charakterem glikozylacji i silniejszym powinowactwem do heparyny. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71513
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenjun Ju et al.
Genome research, 23(11), 1862-1873 (2013-08-21)
Cell-lineage-specific transcripts are essential for differentiated tissue function, implicated in hereditary organ failure, and mediate acquired chronic diseases. However, experimental identification of cell-lineage-specific genes in a genome-scale manner is infeasible for most solid human tissues. We developed the first genome-scale
Barry M Steiglitz et al.
The Journal of biological chemistry, 277(51), 49820-49830 (2002-10-24)
The procollagen COOH-terminal proteinase enhancer (PCPE) is a glycoprotein that binds the COOH-terminal propeptide of type I procollagen and potentiates its cleavage by procollagen C-proteinases, such as bone morphogenetic protein-1 (BMP-1). Recently, sequencing of a human expressed sequence tag, which