Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA013136
Sigma-Aldrich
Anti-SCG5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Neuroendocrine protein 7B2 precursor, Anti-Pituitary polypeptide, Anti-Secretogranin V, Anti-Secretogranin-5, Anti-Secretory granule endocrine protein I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
EGLQHLGPFGNIPNIVAELTGDNIPKDFSEDQGYPDPPNPCPVGKTADDGCLENTPDTAEFSREFQLHQHLFDPEHDYPGLGKWNKKLLYEKMKGGERRKRRSVNPYLQGQRLDNVVAKKSV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCG5(6447)
Opis ogólny
Sekretogranina-5 (SCG5) jest obecna w komórkach zawierających ziarnistości wydzielnicze, takich jak neurony i komórki endokrynne. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 15q13-q14.
Immunogen
Neuroendocrine protein 7B2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sekretogranina-5 (SCG5) działa jako chaperon zapobiegający agregacji, który jest związany z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera. In vitro hamuje fibrylację i tworzenie agregatów amyloidu-β (Aβ) i α-synukleiny. SCG5 odgrywa również rolę molekularnego opiekuna dla konwertazy proproteinowej subtilizyny/kexiny typu 2 (PCSK2) i zapobiega jej przedwczesnej aktywacji w szlaku wydzielniczym. SCG5 odgrywa również ważną rolę w wydzielaniu hormonów przysadki mózgowej. Może być przydatny jako marker w diagnostyce raka płuc u ludzi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71593
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ikuo Kobayashi et al.
Endocrine, 22(3), 285-292 (2004-01-08)
Recent studies have shown that 7B2 and the neuroendocrine- specific proconvertase PC2 have important roles in pituitary cell proliferation and hormone secretion. Studies from our laboratory have also shown that TGFb1 regulates anterior pituitary cell proliferation and hormone secretion. To
A J Roebroek et al.
Cancer research, 49(15), 4154-4158 (1989-08-01)
The protein designated 7B2 is a recently discovered pituitary polypeptide which is selectively expressed in cells containing secretory granules, such as neurons and endocrine cells. Northern blot analysis of 7B2 gene expression in small cell lung carcinoma (SCLC) cell lines
J A Braks et al.
Cell, 78(2), 263-273 (1994-07-29)
The neuroendocrine polypeptide 7B2 is a highly conserved secretory protein selectively present in prohormone-producing cells equipped with a regulated secretory pathway. We find that the amino-terminal half of 7B2 is distantly related to chaperonins, a subclass of molecular chaperones. When
A J Roebroek et al.
Cytogenetics and cell genetics, 50(2-3), 158-160 (1989-01-01)
Genetic sequences encoding the novel pituitary polypeptide 7B2 were isolated from a human pituitary cDNA library. Hybridization analysis of a panel of human x mouse cell hybrids with a 7B2 cDNA probe indicated that the locus for the human 7B2
Michael Helwig et al.
The Journal of biological chemistry, 288(2), 1114-1124 (2012-11-23)
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer (AD) and Parkinson (PD) are characterized by abnormal aggregation of misfolded β-sheet-rich proteins, including amyloid-β (Aβ)-derived peptides and tau in AD and α-synuclein in PD. Correct folding and assembly of these proteins are controlled by