Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA012884
Sigma-Aldrich
Anti-CHST10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Carbohydrate sulfotransferase 10, Anti-HNK-1 sulfotransferase, Anti-HNK-1ST, Anti-HNK1ST, Anti-huHNK-1ST
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PEVRKLPEEKHIPEELKPTGKELPDSQLVQPLVYMERLELIRNVCRDDALKNLSHTPVSKFVLDRIFVCDKHKILFCQTPKVGNTQWKKVLIVLNGAFSSIEEIPENVVHDHEKNGLPRLSSFSDAEIQKRL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHST10(9486)
Opis ogólny
Sulfotransferaza węglowodanowa 10 (CHST10) należy do rodziny genów sulfotransferazy ludzkiego naturalnego zabójcy-1 (HNK-1). Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 2.
Immunogen
Carbohydrate sulfotransferase 10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sulfotransferaza węglowodanowa 10 (CHST10) odgrywa rolę w plastyczności synaptycznej hipokampa. Wykazano, że hamuje właściwości inwazyjne komórek czerniaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71820
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiansi Zhao et al.
Cancer research, 69(12), 5218-5225 (2009-05-28)
Retinoic acid (RA) induces growth arrest and differentiation of S91 murine melanoma cells and serves as a valuable model for this disease. RA acts through activation of RA receptors (RAR), which are members of the nuclear receptor superfamily of ligand-inducible
N Hiraoka et al.
Glycobiology, 11(6), 495-504 (2001-07-11)
Recently, cDNAs encoding human chondroitin 4-O-sulfotransferase-1 and -2 (C4ST-1 and C4ST-2) were cloned based on their similarity to HNK-1 sulfotransferase (HNK-1ST) (Hiraoka, N., Nakagawa, H., Ong, E., Akama, T.O., Fukuda, M.N., and Fukuda, M. [2000] Molecular cloning and expression of
N Hiraoka et al.
The Journal of biological chemistry, 275(26), 20188-20196 (2000-04-27)
Using an expression cloning strategy, the cDNA encoding the human HNK-1 sulfotransferase (HNK-1ST) has been cloned. During this cloning we found that HNK-1ST and other Golgi-associated sulfotransferases cloned before share homologous sequences including the RDP motif (Ong, E., Yeh, J.-C.