Merck
HPA012827
Sigma-Aldrich
Anti-ZMAT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger matrin-type protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NSRKTQDSYQNECADYINVQKARGLEAKTCFRKMEESSLETRRYREVVDSRPRHRMFEQRLPFETFRTYAAPYNISQAMEKQLPHSKKTYDSFQDELEDYIKVQKARGLDPKTCFRKMRENSVDTHGYREMVDSGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMAT1(84460)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ZMAT1 kodujący białko typu matrin z palcem cynkowym-1 jest mapowany na ludzki chromosom X.
Immunogen
Zinc finger matrin-type protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wykorzystując profilowanie ekspresji genów w całym genomie, wykazano, że ZMAT1 (Zinc finger matrin-type protein 1) jest regulowany w górę w komórkach raka nerkowokomórkowego. Jest on również regulowany w górę w ludzkich komórkach glejaka A172, które wykazują nadekspresję hematopoetycznego peptydu sygnałowego zawierającego wydzielanie 1 (HSS1). Wariant 2 transkryptu długiego niekodującego RNA ZMAT1 jest regulowany w dół w tkankach raka żołądka. Ekspresja wariantu 2 transkryptu ZMAT1 jest odwrotnie skorelowana z przerzutami do węzłów chłonnych, głębokością inwazji guza i stadium przerzutów do węzłów nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74412
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuexing Lai et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(5), 5556-5562 (2015-07-21)
Gastric cancer is the second most common cause of cancer-related death partially because of its aggressive metastasis and the fact that it is often diagnosed at an advanced stage. Recent studies have shown that long noncoding RNAs (lncRNAs) play critical
Eiji Hirota et al.
International journal of oncology, 29(4), 799-827 (2006-09-12)
In order to clarify the molecular mechanism involved in renal carcinogenesis, and to identify molecular targets for diagnosis and treatment, we analyzed genome-wide gene expression profiles of 15 surgical specimens of clear cell renal cell carcinoma (RCC), compared to normal
Katiana S Junes-Gill et al.
BMC cancer, 14, 920-920 (2014-12-08)
Human Hematopoietic Signal peptide-containing Secreted 1 (hHSS1) is a truly novel protein, defining a new class of secreted factors. We have previously reported that ectopic overexpression of hHSS1 has a negative modulatory effect on cell proliferation and tumorigenesis in glioblastoma