Merck
HPA012728
Sigma-Aldrich
Anti-VCP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-5S Mg(2+)- ATPase p97 subunit, Anti-FANCG antibody produced in rabbit, Anti-TER ATPase, Anti-Transitional endoplasmic reticulum ATPase, Anti-VCP
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
LSDDTCSDEKIRMNRVVRNNLRVRLGDVISIQPCPDVKYGKRIHVLPIDDTVEGITGNLFEVYLKPYFLEAYRPIRKGDIFLVRGGMRAVEFKVVETDPSPYCIVAPDTVIHCEGEPIKREDEEESLNEVGYDDIGGCRKQLAQIKEMVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FANCG(2189)
Opis ogólny
ATPaza przejściowego retikulum endoplazmatycznego (VCP) jest ATPazą należącą do nadrodziny ATPaz związanych z różnymi aktywnościami komórkowymi (AAA-ATPaza). Gen kodujący VCP znajduje się na chromosomie 9pter-q34.
Immunogen
Transitional endoplasmic reticulum ATPase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ATPaza przejściowego retikulum endoplazmatycznego (VCP) wiąże się z C-końcowym regionem Dorfin (ligazy ubikwityny), a jej aktywność ATPazy przyczynia się do aktywności E3 Dorfin. Pomaga glikoproteinie 78 (Gp78) w sprzęganiu ubikwitynacji z degradacją reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A i odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu i degradacji substratów degradacji związanej z retikulum endoplazmatycznym (ERAD). VCP wspomaga również białko palca pierścieniowego 8 (RNF8) w pośredniczeniu w montażu kompleksów sygnalizacyjnych. Missensowne mutacje w genie VCP prowadzą do miopatii ciała inkluzyjnego związanej z chorobą Pageta kości i otępieniem czołowo-skroniowym. Charakteryzuje się ona obecnością wakuoli w cytoplazmie włókien mięśniowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71607
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neeraj Vij
Journal of cellular and molecular medicine, 12(6A), 2511-2518 (2008-09-19)
p97/VCP, a member of the AAA-ATPase super family, has been associated with a wide variety of essential cellular protein pathways com prising: (i) nuclear envelope reconstruction, (ii) cell cycle, (iii) Golgi reassembly, (iv) suppression of apoptosis and (v) DNA-damage response
Mayura Meerang et al.
Nature cell biology, 13(11), 1376-1382 (2011-10-25)
Unrepaired DNA double-strand breaks (DSBs) cause genetic instability that leads to malignant transformation or cell death. Cells respond to DSBs with the ordered recruitment of signalling and repair proteins to the site of lesion. Protein modification with ubiquitin is crucial
Giles D J Watts et al.
Nature genetics, 36(4), 377-381 (2004-03-23)
Inclusion body myopathy associated with Paget disease of bone and frontotemporal dementia (IBMPFD) is a dominant progressive disorder that maps to chromosome 9p21.1-p12. We investigated 13 families with IBMPFD linked to chromosome 9 using a candidate-gene approach. We found six
Shinsuke Ishigaki et al.
The Journal of biological chemistry, 279(49), 51376-51385 (2004-10-01)
Dorfin, a RING-IBR type ubiquitin ligase (E3), can ubiquitylate mutant superoxide dismutase 1, the causative gene of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Dorfin is located in ubiquitylated inclusions (UBIs) in various neurodegenerative disorders, such as ALS and Parkinson's disease (PD).
T Druck et al.
Genomics, 30(1), 94-97 (1995-11-01)
Clathrin-coated vesicles, involved in endocytosis and Golgi processing, have a surface lattice containing clathrin triskelia and stoichiometric amounts of additional components termed "assembly proteins," or APs. The AP form at the plasma membrane, AP2, is composed of two large subunits