Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA012720
Sigma-Aldrich
Anti-PPIB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CYP-S1, Anti-Cyclophilin B, Anti-PPIase, Anti-Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor, Anti-Rotamase, Anti-S-cyclophilin, Anti-SCYLP
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LKHYGPGWVSMANAGKDTNGSQFFITTVKTAWLDGKHVVFGKVLEGMEVVRKVESTKTDSRDKPLKDVIIADCGKIEVEKPFAIAKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIB(5479)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Peptydylo-prolylo cis-trans izomeraza B (PPIB) jest białkiem wiążącym cyklosporynę A zlokalizowanym w pęcherzykach wewnątrzkomórkowych zawierających wapń. Ulega ekspresji w retikulum endoplazmatycznym i macierzy jądrowej. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 15.
Immunogen
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-PPIB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.† To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Peptydylo-prolil cis-trans izomeraza B (PPIB) bierze udział w aktywacji limfocytów T krwi obwodowej i ma zdolność pośredniczenia w hamowaniu immunosupresji cyklosporyny A. Wchodzi w interakcje z hormonem wzrostu i prolaktyną oraz działa jako przyzwoitka ułatwiająca ich jądrowy retrotransport.[1] Mutacje w genie powodują ciężką niedoskonałość osteogenezy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72173
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of cyclophilins in somatolactogenic action.
MA Rycyzyn and CV Clevenger
Annals of the New York Academy of Sciences, 917, 514-521 (2000)
Identification of the immunophilins capable of mediating inhibition of signal transduction by cyclosporin A and FK506: roles of calcineurin binding and cellular location.
Bram RJ, et al.
Molecular and Cellular Biology, 13(8), 4760-4769 (1993)
Mathieu Carpentier et al.
Biochemistry, 41(16), 5222-5229 (2002-04-17)
Cyclophilin B (CyPB), a cyclosporin A (CsA) binding protein, interacts with two types of binding sites at the surface of T-lymphocytes. The type I sites correspond to functional receptors involved in endocytosis and the type II sites to sulfated glycosaminoglycans
Takuo Hayashi et al.
PloS one, 8(12), e81883-e81883 (2013-12-18)
Metastasis is still a major issue in cancer, and the discovery of biomarkers predicting metastatic capacity is essential for the development of better therapeutic strategies for treating lung adenocarcinoma. By using a proteomic approach, we aimed to identify novel predictors
M Le Hir et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 73(5), 727-733 (1995-11-01)
The immunosuppressant cyclosporin A (CsA) forms a trimolecular complex with cyclophilin (CPH) and calcineurins (CN) and inhibits CN phosphatase activity. Inhibition of CN phosphatase by CsA prevents the dephosphorylation of a nuclear factor in the cytosol and its nuclear translocation