Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA012669
Sigma-Aldrich
Anti-UBXN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SAPK substrate protein 1, Anti-UBA/UBX 33.3 kDa protein, Anti-UBX domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MAELTALESLIEMGFPRGRAEKALALTGNQGIEAAMDWLMEHEDDPDVDEPLETPLGHILGREPTSSEQGGLEGSGSAAGEGKPALSEEERQEQTKRMLELVAQKQREREEREEREALERERQRRRQGQELSAARQRLQEDEMRRAAEER
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBXN1(51035)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko 1 zawierające domenę UBX (UBXN1) zawiera motyw związany z ubikwityną (UBA) i domenę regulacyjną ubikwityny X (UBX).
Immunogen
UBX domain-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko zawierające domenę UBX 1 (UBXN1) rozpoznaje raka piersi 1 (BRCA1), który ulega autoubikwitynacji. Odbywa się to poprzez wiązanie domeny związanej z ubikwityną (UBA) UBXN1 z łańcuchami poliubikwityny związanymi z K6 połączonymi z BRCA1. C-końcowe sekwencje UBXN1 wiążą się również z heterodimerem BRCA1/ BRCA1 związanym z domeną RING 1 (BARD1). Następnie zmniejsza aktywność ligazy E3 BRCA1/BARD1, która zależy od statusu ubikwitynacji BRCA1. Działa również jako negatywny regulator aktywacji czynnika martwicy nowotworów α (TNFα) za pośrednictwem czynnika jądrowego kappa B (NF-κB). UBXN1 oddziałuje z komórkowymi inhibitorami białek apoptozy (cIAP) i ligazami ubikwityny E3, które są częścią białka oddziałującego z receptorem 1 (RIP1) w kompleksie receptora TNFα. Ściśle wiąże się z cIAP1, blokuje jego rekrutację do TNFR1 i hamuje polubikwitynację RIP1 w odpowiedzi na TNFα.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70262
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Foon Wu-Baer et al.
Molecular and cellular biology, 30(11), 2787-2798 (2010-03-31)
Although the BRCA1 tumor suppressor has been implicated in many cellular processes, the biochemical mechanisms by which it influences these diverse pathways are poorly understood. The only known enzymatic function of BRCA1 is the E3 ubiquitin ligase activity mediated by
Yu-Bo Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(16), 10395-10405 (2015-02-15)
Excessive nuclear factor κB (NF-κB) activation should be precisely controlled as it contributes to multiple immune and inflammatory diseases. However, the negative regulatory mechanisms of NF-κB activation still need to be elucidated. Various types of polyubiquitin chains have proved to
Yani Hu et al.
PLoS pathogens, 13(2), e1006187-e1006187 (2017-02-06)
UBXN proteins likely participate in the global regulation of protein turnover, and we have shown that UBXN1 interferes with RIG-I-like receptor (RLR) signaling by interacting with MAVS and impeding its downstream effector functions. Here we demonstrate that over-expression of multiple