Kluczowe dokumenty
HPA012393
Sigma-Aldrich
Anti-ADGRA2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp434C211, Anti-DKFZp434J0911, Anti-FLJ14390, Anti-GPR124, Anti-KIAA1531, Anti-TEM5
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SPTDSYLGSSRNSPGAGLQLEGEPMLTPSEGSDTSAAPLSEAGRAGQRRSASRDSLKGGGALEKESHRRSYPLNAASLNGAPKGGKYDDVTLMGAEVASGGCMKTGLWK
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR124(25960)
Immunogen
adhesion G protein-coupled receptor A2
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GPR124 (receptor 124 sprzężony z białkiem G) to adhezyjne białko receptorowe sprzężone z białkiem G należące do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Składa się z motywu RGD (Arg-Gly-Asp) na zewnątrzkomórkowym końcu. Ulega ekspresji na powierzchni komórek śródbłonka i perycytów w czasie angiogenezy. Doniesiono, że trombina rozszczepia białko do fragmentu 60 kDa, który wiąże się z integrynami zależnymi od RGD. Interakcja ta może wiązać się z różnymi funkcjami komórkowymi, takimi jak adhezja i migracja podczas angiogenezy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71166
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mario Vallon et al.
The Biochemical journal, 441(3), 937-944 (2011-10-22)
TEM5 (tumour endothelial marker 5; also known as GPR124) is an adhesion G-protein-coupled receptor containing a cryptic RGD motif in its extracellular domain. TEM5 is expressed in endothelial cells and pericytes during angiogenesis. In the present paper, we report that
Mario Vallon et al.
The Journal of biological chemistry, 281(45), 34179-34188 (2006-09-20)
Tumor endothelial marker (TEM) 5 is a member of the adhesion family of G-protein-coupled receptors and up-regulated in endothelial cells during tumor and physiologic angiogenesis. Here, we report that TEM5 is expressed on the surface of endothelial cells. A soluble
Ioannis A Voutsadakis
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-09-30)
Amplification of the locus 8p11.23 has been observed in cancer and genes of this locus, including ZNF703 (Zinc finger protein 703), NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) and FGFR1 (Fibroblast growth factor receptor 1), have been put forward
Characteristics and Prognosis of 8p11.23-Amplified Squamous Lung Carcinomas.
Voutsadakis
Journal of clinical medicine, 12 (2023)