Kluczowe dokumenty
HPA012298
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DMB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Major histocompatibility complex, class II, DM beta
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AGGFVAHVESTCLLDDAGTPKDFTYCISFNKDLLTCWDPEENKMAPCEFGVLNSLANVLSQHLNQKDTLMQRLRNGLQNCATHTQPFWGSLTNRTRPPSVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DMB(3109)
Immunogen
Major histocompatibility complex, class II, DM beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HLA-DMB (główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DM β) jest cząsteczką powierzchniową komórki bez motywu sortowania lizosomalnego. Jest istotnym składnikiem mechanizmu prezentacji antygenu MHC II. Katalizuje dysocjację i wymianę peptydów w cząsteczkach MHC klasy II (major histocompatibility) z kompleksów MHC-peptyd. Ulega ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC). Działa również jako negatywny regulator w ograniczonej przez HLA-DR4 prezentacji patogennego peptydu kolagenu w APC i rozpoznawaniu komórek T, a następnie autoimmunizacji zależnej od CII.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71804
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenting Wu et al.
Diabetes (2021-12-28)
Alternative splicing (AS) within the β cell has been proposed as one potential pathway that may exacerbate autoimmunity and unveil novel immunogenic epitopes in type 1 diabetes (T1D). We employed a computational strategy to prioritize pathogenic splicing events in human
Shereen Amria et al.
European journal of immunology, 38(7), 1961-1970 (2008-05-29)
Rheumatoid arthritis, an autoimmune disease, is significantly associated with the HLA class II allele HLA-DR4. While the etiology of rheumatoid arthritis remains unknown, type II collagen (CII) is a candidate autoantigen. An immunodominant pathogenic epitope from this autoantigen, CII(261-273), which
Zemin Zhou et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(7), 4187-4191 (2009-09-22)
HLA-DM catalyzes peptide dissociation and exchange in class II MHC molecules through a mechanism that has been proposed to involve the disruption of specific components of the conserved hydrogen bond network in MHC-peptide complexes. HLA-DR1 molecules with alanine substitutions at
Wenting Wu et al.
Diabetes (2021-10-27)
Alternative splicing (AS) within the β cell has been proposed as one potential pathway that may exacerbate autoimmunity and unveil novel immunogenic epitopes in type 1 diabetes (T1D). We employed a computational strategy to prioritize pathogenic splicing events in human
Abdul Mohammad Pezeshki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(1), 74-81 (2011-05-31)
Adoptive transfer of autologous dendritic cells (DCs) loaded with tumor-associated CD4 and CD8 T cell epitopes represents a promising avenue for the immunotherapy of cancer. In an effort to increase the loading of therapeutic synthetic peptides on MHC II molecules