Kluczowe dokumenty
HPA011781
Sigma-Aldrich
Anti-FAM110B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein FAM110B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KYVKSQEVINAKQEPVKPAVLAKPPVCPAAKRALGSPTLKVFGNHAKTESGVQRENLKLEILKNIINSSEGSSSGSGHKHSSRNWPPHRSEATDLHRHSFAESLKVYPTQGRRSPQEGGSHVGRRLLEQSAESFLHVSHSSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM110B(90362)
Immunogen
Protein FAM110B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FAM110B (rodzina o podobieństwie sekwencji 110, członek B) koduje białko z różnymi konserwowanymi motywami. Ulega ekspresji w centrosomach i biegunach wrzeciona. Tworzy skupiska w centrum organizacji mikrotubul w interfazie i na biegunach wrzeciona w mitozie, ograniczając w ten sposób postęp cyklu komórkowego w fazie G1. Jest istotnym czynnikiem w progresji raka prostaty opornego na kastrację (CRPC). Aktywność FAM110B jest regulowana przez androgeny, co z kolei kontroluje odpowiedź na sygnał androgenowy w komórkach raka prostaty. Badania pokazują terapeutyczne aspekty FAM110B w wielu nowotworach.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71355
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paula Vainio et al.
The Prostate, 72(7), 789-802 (2011-09-16)
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) represents a therapeutic challenge for current medications. In order to explore the molecular mechanisms involved in CRPC progression and to identify new therapeutic targets, we analyzed a unique sample set of 11 CRPCs and 7 advanced
Helena Hauge et al.
Genomics, 90(1), 14-27 (2007-05-15)
We have previously characterized the centrosome/spindle pole-associated protein (CSPP) involved in cell cycle progression. The open reading frame C20orf55 was identified in a yeast two-hybrid screen in a search for CSPP-interacting proteins. A homology search revealed that C20orf55 belongs to