Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA011410
Sigma-Aldrich
Anti-PEX2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-35 kDa peroxisomal membrane protein, Anti-PAF-1, Anti-PXMP3, Anti-Peroxin-2, Anti-Peroxisomal membrane protein 3, Anti-Peroxisome assembly factor 1, Anti-RING finger protein 72
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
NAKSANRVLRISQLDALELNKALEQLVWSQFTQCFHGFKPGLLARFEPEVKACLWVFLWRFTIYSKNATVGQSVLNIKYKNDFSPNLRYQPPSKNQKIWYAVCTIGGRWLEERCYDLFRNHHLASFGKVKQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PXMP3(5828)
Immunogen
Peroxisome assembly factor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PEX2 (czynnik biogenezy peroksysomalnej 2) jest peroksysomalnym integralnym białkiem błonowym należącym do rodziny białek palca cynkowego. To białko o masie 35 kDa składa się z dwóch regionów transbłonowych i domeny cynkowej RING na cytoplazmatycznym końcu C-końca. Jest ono głównie zaangażowane w biogenezę peroksysomów. Podczas syntezy przenosi białko macierzy peroksysomalnej po syntezie na wolnych rybosomach cytozolowych. Później jest przenoszony do błony peroksysomów. Mutacja w syntezie peroksysomów powoduje zaburzenie biogenezy peroksysomów (PBD) zwane zespołem Zellwegera.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72155
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Fedick et al.
Clinical genetics, 85(4), 343-346 (2013-04-18)
Zellweger syndrome is known to be caused by numerous mutations that occur in at least 12 of the PEX genes. While phenotypes vary, many are severely debilitating, and death can result in affected newborns. Since the disease follows an autosomal
Martina Biermanns et al.
European journal of cell biology, 82(4), 155-162 (2003-05-20)
Peroxin 2 (PEX2) is a 35-kDa integral peroxisomal membrane protein with two transmembrane regions and a zinc RING domain within its cytoplasmically exposed C-terminus. Although its role in peroxisome biogenesis and function is poorly understood, it seems to be involved