Kluczowe dokumenty
HPA011393
Sigma-Aldrich
Anti-CHST9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Carbohydrate sulfotransferase 9, Anti-GalNAc-4-O-sulfotransferase 2, Anti-GalNAc-4-ST2, Anti-N-acetylgalactosamine-4- O-sulfotransferase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
TGRVEKRREQKVTSGWGPVKYLRPVPRIMSTEKIQEHITNQNPKFHMPEDVREKKENLLLNSERSTRLLTKTSHSQGGDQALSKSTGSPTEKLIEKRQGAKTVFNKFSNMNWPVDIHPLNKSLVKDNKWKKTE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHST9(83539)
Immunogen
Carbohydrate sulfotransferase 9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CHST9 (Carbohydrate, N-acetylgalactosamine 4-0, sulfotransferase 9) koduje białko 4-O-sulfotransferazy chondroityny typu II należące do rodziny genów HNK-1ST (HNK-1 sulfotransferase). Jest ono w 40-42% identyczne z C4ST-1. Wykazuje wysoką ekspresję w tchawicy, w tym w sercu, wątrobie, trzustce, gruczole ślinowym oraz w mniejszym stopniu w jądrach. Ułatwia krytyczny etap konwersji siarczanu do innego hormonu glikoproteinowego przysadki, lutropiny. Doniesiono, że CHST9 może skutecznie generować sulfo-->4GalNAc β1-->4GlcNAc β1-->R zarówno w N-glikanach, jak i O-glikanach w sposób specyficzny dla tkanki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72118
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H G Kang et al.
The Journal of biological chemistry, 276(14), 10861-10869 (2001-01-15)
We have identified and characterized an N-acetylgalactosamine-4-O-sulfotransferase designated GalNAc-4-ST2 (GenBank(TM) accession number ) based on its homology to HNK-1 sulfotransferase (HNK-1 ST). The cDNA predicts an open reading frame encoding a type II membrane protein of 443 amino acids with
N Hiraoka et al.
Glycobiology, 11(6), 495-504 (2001-07-11)
Recently, cDNAs encoding human chondroitin 4-O-sulfotransferase-1 and -2 (C4ST-1 and C4ST-2) were cloned based on their similarity to HNK-1 sulfotransferase (HNK-1ST) (Hiraoka, N., Nakagawa, H., Ong, E., Akama, T.O., Fukuda, M.N., and Fukuda, M. [2000] Molecular cloning and expression of