Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011389
Sigma-Aldrich
Anti-NAPG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gamma-soluble NSF attachment protein, Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein gamma, Anti-SNAP-gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEKASMMYLENGTPDTAAMALERAGKLIENVDPEKAVQLYQQTANVFENEERLRQAVELLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAPG(8774)
Immunogen
Gamma-soluble NSF attachment protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NAPG (białko przyłączeniowe czynnika wrażliwego na N-etylomaleimid, γ) jest rozpuszczalnym białkiem przyłączeniowym czynnika wrażliwego na N-etylomaleimid (NSF) (SNAPs). Jest ono związane z kilkoma procesami komórkowymi związanymi z neurotransmisją w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest również zaangażowany w aktywność receptora SNAP (SNARE), dokowanie pęcherzyków i fuzję błon w płytkach krwi. Doniesienia sugerują, że NAPG może być zaangażowany w zaburzenia afektywne dwubiegunowe i schizofrenię.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71573
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
NAPG may not be a common risk gene shared by bipolar disorder and schizophrenia in Chinese population.
Xing-Wang Li et al.
Psychiatric genetics, 22(2), 107-108 (2011-11-25)
P P Lemons et al.
Blood, 90(4), 1490-1500 (1997-08-15)
To further characterize the molecular mechanisms of platelet function, we have sought to identify some of the proteins that mediate the secretory events of the platelet release reaction. We report that platelets contain the general elements of the membrane transport
Xingwang Li et al.
Neuroscience letters, 457(3), 159-162 (2009-05-12)
Bipolar disorder is a mental health problem throughout the world. Chromosome 18p11 has been identified by several studies as a susceptiblilty region for bipolar disorder and NAPG, located on 18p11, has been suggested as being associated with bipolar disorder in
Andrew E Weller et al.
Psychiatric genetics, 16(1), 3-8 (2006-01-06)
A number of studies have implicated the chromosome 18p11 region as a susceptibility region for bipolar disorder. The gene encoding gamma-SNAP (NAPG), one of three soluble N-ethylmaleimide-sensitive fusion (NSF)-attachment proteins (SNAPs), is located in the 18p11 region and is thought