Kluczowe dokumenty
HPA011209
Sigma-Aldrich
Anti-FGF4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FGF-4, Anti-Fibroblast growth factor 4 precursor, Anti-HBGF-4, Anti-HST, Anti-HST-1, Anti-Heparin secretory-transforming protein, Anti-Transforming protein KS3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VVSIFGVASRFFVAMSSKGKLYGSPFFTDECTFKEILLPNNYNAYESYKYPGMFIALSKNGKTKKGNRVSPTMKVTHFL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF4(2249)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
FGF4 (czynnik wzrostu fibroblastów 4) jest częścią rodziny wydzielanych białek sygnałowych FGF. Rodzina FGF składa się z 22 polipeptydów wiążących heparynę. FGF4 jest zgodny z fałdem β-trefoil, podobnie jak inni członkowie FGF, i składa się z peptydu sygnałowego. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w badaniach przesiewowych mięsaka Kaposiego i ludzkich nowotworów żołądka. Białko to składa się z 206 aminokwasów i zawiera miejsce N-glikozylacji. Gen ten ulega ekspresji podczas gastruli i wczesnych zarodków w stadium somitu, w pobliżu tylnej endodermy. W endodermie jelit wykazuje przednio-tylny wzór ekspresji. U dorosłych ludzi ulega ekspresji w układzie nerwowym, jelitach i jądrach. Znajduje się na ludzkim chromosomie 11q13.
Immunogen
Fibroblast growth factor 4 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FGF4 (czynnik wzrostu fibroblastów 4) odgrywa ważną rolę w embriogenezie i jest zaangażowany w modelowanie i przeżycie zarodka. Jest odpowiedzialny za aktywację form splicingowych IIIc FGFR1 do 3 poprzez wiązanie się z nimi. Jego ekspresja na początkowych etapach jest niezbędna do pomyślnego tworzenia indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC). Osiąga się to poprzez interakcję Artd1 (ADP-rybozylotransferaza Diphtheria Toxin-like 1) i Sox2 (SRY (sex determining region Y) -box 2), które regulują przeprogramowanie komórek. FGF4 reguluje rozwój warstw zrębu zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w ostrej białaczce szpikowej. Gen ten bierze udział w spermatogenezie i jest regulowany w górę w nowotworach jąder. Ma działanie ochronne przed toksycznością jąder indukowaną adriamycyną.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71534
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiaki Yoshimoto et al.
Anticancer research, 38(1), 501-507 (2017-12-27)
We report the outcomes of sorafenib therapy for advanced hepatocellular carcinoma (HCC) in our Department. Thirty-eight patients with unresectable HCC who were administrated sorafenib from 2009 to 2015 were investigated retrospectively. The 1-year overall survival rate was 59.3%. The macroscopic
Boriana M Zaharieva et al.
The Journal of pathology, 201(4), 603-608 (2003-12-04)
Gene amplification is a common mechanism for oncogene overexpression. High-level amplifications at 11q13 have been repeatedly found in bladder cancer by comparative genomic hybridization (CGH) and other techniques. Putative candidate oncogenes located in this region are CCND1 (PRAD1, bcl-1), EMS1
C J Powers et al.
Endocrine-related cancer, 7(3), 165-197 (2000-10-06)
Fibroblast growth factors (FGFs) are small polypeptide growth factors, all of whom share in common certain structural characteristics, and most of whom bind heparin avidly. Many FGFs contain signal peptides for secretion and are secreted into the extracellular environment, where
Fabienne A Weber et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 31(11), 2364-2373 (2013-08-14)
The recently established reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs) by Takahashi and Yamanaka represents a valuable tool for future therapeutic applications. To date, the mechanisms underlying this process are still largely unknown. In particular, the mechanisms
Ki-Ryang Koh et al.
Leukemia research, 26(10), 933-938 (2002-08-07)
The hematopoietic supporting abilities are known to be impaired in marrow stromal layers developed from patients with acute myeloid leukemia (AML). In this study, fibroblast growth factor-4 (FGF-4), epidermal growth factor (EGF) or transforming growth factor-beta1 (TGF-beta1) were studied to
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.