Kluczowe dokumenty
HPA011173
Sigma-Aldrich
Anti-SRPRB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein APMCF1, Anti-SR-beta, Anti-Signal recognition particle receptor subunit beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LCDSGKTLLFVRLLTGLYRDTQTSITDSCAVYRVNNNRGNSLTLIDLPGHESLRLQFLERFKSSARAIVFVVDSAAFQREVKDVAEFLYQVLIDSMGLKNTPSFLIACNKQDIAMAKSAKLIQQQLEKELNTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRPRB(58477)
Opis ogólny
SRPRB (receptor cząsteczki rozpoznającej sygnał, podjednostka B) należy do nadrodziny małych białek G i został po raz pierwszy zidentyfikowany w bibliotece cDNA linii komórkowej raka piersi MCF-7. Jest to również receptor cząsteczki rozpoznającej sygnał β (SRβ) i składa się z 271 aminokwasów. Posiada domenę GTPazy i rezyduje w cytoplazmie. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q22.2, zajmuje 14,8 kb i zawiera siedem eksonów i sześć intronów. Ma helisę transmembranową i ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Signal recognition particle receptor subunit beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Funkcja SRPRB (signal recognition particle receptor, B subunit) nie jest dobrze scharakteryzowana. Ponieważ jest to białko G, może być zaangażowane w wiele zdarzeń komórkowych, takich jak podział i różnicowanie komórek, transport pęcherzykowy, montaż jądrowy i modulacja cytoszkieletu. Jest to nowy gen związany z apoptozą i ulega nadekspresji w raku okrężnicy. Może zatem odgrywać rolę w kontroli cyklu komórkowego. Ulega również nadekspresji w raku przełyku, płuc, piersi i wątroby. Może odgrywać rolę w procesie nowotworzenia. Kontroluje geny p21 i TIMP3 (inhibitor metalopeptydazy TIMP 3), a tym samym powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1 w ludzkich komórkach raka wątrobowokomórkowego (HHCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72051
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qinlong Li et al.
Molecular biology reports, 33(4), 257-263 (2006-11-03)
We previously found that there was up-regulation of APMCF1 expression in apoptotic MCF-7 cells. Moreover, bioinformatics analysis has found that APMCF1 molecules had similar size and structure with molecules which belong to small G-protein superfamily. We presume that APMCF1 plays
Yaqing Zhang et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 28, 111-111 (2009-08-12)
APMCF1 is a novel human gene first cloned from apoptotic MCF-7 cells. Our previous study found ectogenic APMCF1 could induce G1 arrest in hepatocarcinoma cell line HHCC. In order to search its broad expression profile for further understanding of its
Wei Yan et al.
World journal of gastroenterology, 9(8), 1719-1724 (2003-08-15)
APMCF1 is a novel human gene whose transcripts are up-regulated in apoptotic MCF-7 cells. In order to learn more about this gene's function in other tumors, we cloned its full length cDNA and prepared its polyclonal antibody to investigate its