Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA011090
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA4C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Semaphorin-4C precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
VDGELYSATLNNFLGTEPIILRNMGPHHSMKTEYLAFWLNEPHFVGSAYVPESVGSFTGDDDKVYFFFRERAVESDCYAEQVVARVARVCKGDMGGARTLQRKWTTFLKARLACSAPNWQLYF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEMA4C(54910)
Opis ogólny
SEMA4C (semaforyna 4C) jest transmembranowym białkiem neuronalnym należącym do rodziny białek semaforowych. Ma domenę cytoplazmatyczną zbudowaną ze 146 aminokwasów, która ma region bogaty w prolinę. C-koniec zawiera domenę wiążącą PDZ. Białko to ulega ekspresji w neuronach zarodków, a głównie w postnatalnym i dorosłym mózgu.
Immunogen
Semaphorin-4C precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Funkcja SEMA4C (semaforyny 4C) nie jest dobrze zdefiniowana. Działa ona jako ligand dla sygnalizacji powierzchni komórkowej poprzez interakcję z SEMCAP-1 (białko związane z domeną cytoplazmatyczną SEMA4C). Może być również odpowiedzialny za prowadzenie aksonalne poprzez tworzenie klastrów z SEMCAP-1, który z kolei działa jako ligand dla receptorów na sąsiednich komórkach. SEMA4C wykazuje wysoką ekspresję w dorosłych mózgach, co sugeruje, że białko to może być zaangażowane w plastyczność synaptyczną. Może działać jako dwukierunkowy ligand dla PSD-95 (białko gęstości postsynaptycznej-95) w neuronach korowych. Haploinsuficjencja tego genu może być związana z zespołem Cri-du-chat, powodując nieprawidłowy rozwój mózgu. SEMA4C może być zaangażowany w sygnalizację białka G poprzez interakcję z SEMCAP-1. Jest on regulowany w górę w raku przełyku, żołądka i odbytnicy i może być odpowiedzialny za inwazję i przerzuty do węzłów chłonnych. Bierze udział w przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym w komórkach nabłonkowych kanalików nerkowych poprzez aktywację kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK) indukowaną przez TGF-β1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72185
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuang-mei Ye et al.
Zhonghua yi xue za zhi, 92(28), 1954-1958 (2012-09-05)
To explore the expression and clinical significance of signal protein Sema4C in esophageal cancer, gastric cancer and rectal cancer. Fifty esophageal cancer, 75 gastric cancer, 50 rectal cancer and 20 corresponding normal mucous membrane specimens, collected during the period of
A D Simmons et al.
Biochemical and biophysical research communications, 242(3), 685-691 (1998-02-17)
Cri-du-chat is a human contiguous gene deletion syndrome resulting from hemizygous deletions of chromosome 5p. Here we describe the isolation from within this interval of the human Semaphorin F (SEMAF) gene, a member of a family of proteins that has
S Inagaki et al.
The Journal of biological chemistry, 276(12), 9174-9181 (2001-01-13)
Semaphorins are known to act as chemorepulsive molecules that guide axons during neural development. Sema4C, a group 4 semaphorin, is a transmembrane semaphorin of unknown function. The cytoplasmic domain of Sema4C contains a proline-rich region that may interact with some
Rui Zeng et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 26(4), 1149-1156 (2010-10-21)
The p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) is an important intracellular signal transduction pathway involved in TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition (EMT). Sema4C, a member of the semaphorin family, was found to be essential for the activation of p38 MAPK. However, the
L H Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 274(20), 14137-14146 (1999-05-13)
M-SemF is a membrane-associated, neurally enriched member of the semaphorin family of axon guidance signals. We considered whether the cytoplasmic domain of M-SemF might possess a signaling function and/or might control the distribution of M-SemF on the cell surface. We