Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011038
Sigma-Aldrich
Anti-NECTIN3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CD113, Anty-CDw113, Anty-DKFZP566B0846, Anty-PPR3, Anty-PVRL3, Anty-PVRR3, Anty-nektyna-3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
IHGKSSQTVAVHHPQYGFSVQGEYQGRVLFKNYSLNDATITLHNIGFSDSGKYICKAVTFPLGNAQSSTTVTVLVEPTVSLIKGPDSLIDGGNETVAAICIAATGKPVAHIDWEGDLGEMESTTTSF
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVRL3(25945)
Opis ogólny
PVRL3 (poliovirus receptor-related 3) należy do rodziny nektyn, która jest rodziną cząsteczek immunoglobulinopodobnych i bierze udział w adhezji komórek. Rodzina ta obejmuje czterech członków, a mianowicie PVRL1, PVRL2, PVRL3 i PVRL4. Są one wszechobecnie wyrażane i mają wiele izoform z powodu alternatywnego splicingu. PVRL3 jest również nazywany nektyną-3 i ma trzy izoformy zwane nektyną-3α, -3β i -3δ. Warianty te różnią się domenami transmembranowymi i cytozolowymi, ale mają identyczne regiony zewnątrzkomórkowe. Jest to jedyna nektyna ulegająca ekspresji przez komórki T.
Immunogen
cząsteczka adhezji komórkowej nektyny 3 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PVRL3 (poliovirus receptor-related 3) jest cząsteczką adhezyjną komórka-komórka. Tworzy trans-dimery z nektyną-1, a także oddziałuje z afadyną, tworząc adhezję komórka-komórka w komórkach nienabłonkowych, które nie mają ścisłych połączeń. PVRL3 obecny na limfocytach oddziałuje z nektyną-2 wyrażaną na komórkach śródbłonka naczyniowego. Interakcja ta jest niezbędna do migracji i wynaczynienia leukocytów. Jest to pierwszy członek rodziny nektyn, który odgrywa rolę w określaniu fenotypu oka u ludzi i jest zaangażowany w rozwój soczewki i ciała rzęskowego ssaków. Błonowa ekspresja PVRL3 bez kolokalizacji E-kadheryny w nowotworach zwykle przewiduje złe rokowanie i całkowite przeżycie pacjentów. Ekspresja tego białka jest rozregulowana w raku piersi i może działać jako supresor guza i zapobiegać przerzutom w komórkach raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72277
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tracey A Martin et al.
PloS one, 8(12), e82696-e82696 (2014-01-05)
Nectins are a family of integral protein molecules involved in the formation of functioning Adherens and Tight Junctions (TJ). Aberrant expression is associated with cancer progression but little is known how this effects changes in cell behaviour. This study aimed
Salil A Lachke et al.
Human genetics, 131(2), 235-250 (2011-07-20)
We describe a male patient (patient DGAP113) with a balanced translocation, 46,XY,t(1;3)(q31.3;q13.13), severe bilateral congenital cataracts, CNS abnormalities and mild developmental delay. Fluorescence in situ hybridization (FISH) and suppression PCR demonstrated that the chromosome 3 breakpoint lies ~515 kb upstream of
Henry Haeberle et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 14(7), 666-669 (2012-08-21)
High-resolution image guidance for resection of residual tumor cells would enable more precise and complete excision for more effective treatment of cancers, such as medulloblastoma, the most common pediatric brain cancer. Numerous studies have shown that brain tumor patient outcomes
Elisabeth Devilard et al.
PloS one, 8(10), e77424-e77424 (2013-10-12)
Lymphocyte trafficking and migration through vascular endothelial cells (ECs) in secondary lymphoid tissues is critical for immune protection. In the present study, we investigate the role of nectin cell adhesion molecules for the migration of lymphocytes through ECs. Nectins are