Merck
HPA010811
Sigma-Aldrich
Anti-MLF2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Myelodysplasia-myeloid leukemia factor 2 antibody produced in rabbit, Anti-Myeloid leukemia factor 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MFRFMRDVEPEDPMFLMDPFAIHRQHMSRMLSGGFGYSPFLSITDGNMPGTRPASRRMQQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLF2(8079)
Opis ogólny
MLF2 (czynnik białaczki szpikowej 2) to białko o długości 248 aminokwasów, które wykazuje duże podobieństwo do białka MLF1. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p13 i ma otwartą ramkę odczytu 744bp. MLF2 mRNA ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Myeloid leukemia factor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MLF2 (czynnik białaczki szpikowej 2) odgrywa rolę w samoodnowie komórek macierzystych raka piersi (BCSC). Mutacje w tym genie, które prowadzą do wzmocnienia funkcji, występują w przerzutach do płuc u pacjentek z rakiem piersi zarówno z receptorem estrogenowym (ER)α+, jak i ERα-. Reguluje on sygnalizację syntazy tlenku azotu, a na jego poziom ekspresji wpływa niedotlenienie. MLF2 odgrywa zatem rolę w nowotworzeniu raka piersi i przerzutach do płuc. U kurcząt gen ten jest związany z odpornością na kokcydiozę.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71688
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeong Ho Hong et al.
BMC proceedings, 5 Suppl 4, S21-S21 (2011-06-08)
MLF2 was the candidate gene associated with coccidiosis resistance in chickens. Although single marker analysis supported the association between MLF2 and coccidiosis resistance, causative mutation relevant to coccidiosis was not identified yet. Thus, this study suggested segregation analysis of MLF2
M U Kuefer et al.
Genomics, 35(2), 392-396 (1996-07-15)
A fusion gene between nucleophosmin (NPM) and myelodysplasia/myeloid leukemia factor 1 (MLF1) is formed by a recurrent t(3;5)(q25.1;q34) in myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Here we report the identification of a novel gene, MLF2, which contains an open reading