Kluczowe dokumenty
HPA010661
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM59L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Brain-specific membrane-anchored protein antibody produced in rabbit, Anti-Transmembrane protein 59-like precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SLLDLFSTLCNDLVNSAQGFVSSTWTYYLQTDNGKVVVFQTQPIVESLGFQGGRLQRVEVTWRGSHPEALEVHVDPVGPLDKVRKAKIRVKTSSKAKVESEEPQDNDFLSCMSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM59L(25789)
Immunogen
Transmembrane protein 59-like precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TMEM59L antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen TMEM59L (transmembrane protein 59-like) koduje specyficzną dla mózgu glikoproteinę zakotwiczoną w błonie. To białko transbłonowe typu I zawiera peptyd sygnałowy i domenę transbłonową. Wykazano, że ma ono hamujący wpływ na dojrzewanie i zrzucanie APP (białka prekursorowego amyloidu). Wpływa również na aktywność transmembranowych enzymów glikozylacji Golgiego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71742
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jochen M Schwenk et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(11), 2497-2507 (2010-08-05)
There is a need for high throughput methods for screening patient samples in the quest for potential biomarkers for diagnostics and patient care. Here, we used a combination of undirected target selection, antibody suspension bead arrays, and heat-induced epitope retrieval
Sylvia Ullrich et al.
The Journal of biological chemistry, 285(27), 20664-20674 (2010-04-30)
Ectodomain shedding of the amyloid precursor protein (APP) by the two proteases alpha- and beta-secretase is a key regulatory event in the generation of the Alzheimer disease amyloid beta peptide (Abeta). At present, little is known about the cellular mechanisms